Få mere at vide
Metro™ MetroMax iQ™ Stammehjul i rustfrit stål
Artikelnummer. p-173755
Materiale:
Forniklet stål
Rustfrit stål
Produkttype:
Bremsespindelhjul
Drejeligt spindelhjul
Slidbane:
Elastisk doughnut
Polyurethan
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15936731
Brand: Metro™ 5MPX
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med MetroMax Q-stål mobile styrestolper
  • Fremmer nem rengøring
  • Hjul gør det nemt at flytte reoler for at få adgang til gulve og vægge
  • Når det bruges til at skabe vogne, tillader det effektiv flytning af forsyninger gennem en facilitet eller campus
Stængelhjul af polymer
  • Korrosionsbestandig ydeevne (helt polymer horn, rustfrit stål aksel og hardware)
  • 5 tommer (127 mm) diameter polyurethan hjul
  • akselleje i ærmeform
  • Valgfri tåbetjent bremsemekanisme
  • Antimikrobiel produktbeskyttelse indbygget i slidbanen
  • Belastningsgrad på 300 lbs. (135 kg)
  • Temperaturområde: -20 til 120 °F (-29 til 49 C) [°kontinuerlig]
  • Kofangere medfølger
Standard stilkehjul
  • Belagte hjulhorn og hardware
  • Stilk/drejelig eller stilk/bremse
  • Kofangere medfølger
Rustfrit stål, vogn-vaskbar stammehjul
  • Rustfrit horn, aksel og frempind
  • Forseglede lejer (kofanger inkluderet)
Tekniske data
Produkttype Drejeligt spindelhjul
Diameter (engelsk) 5 tommer
Diameter (metrisk) 12.7 cm
Til brug med (udstyr) Metro™ MetroMax i™ og Q™ reoler
Bæreevne (engelsk) 300 lb.
Bæreevne (metrisk) 135 kg
Temperaturområde (engelsk) -20 til 120 °F
Temperaturområde (metrisk) -49 til 49 °C
Slidbane Polyurethan
Med hjul Ja
Materiale Forniklet stål