Få mere at vide
Metro™ MetroMax iQ™ Stammehjul i rustfrit stål
Materiale:
Forniklet stål
Rustfrit stål
Produkttype:
Bremsespindelhjul
Drejeligt spindelhjul
Slidbane:
Elastisk doughnut
Polyurethan
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fremmer nem rengøring
- Hjul gør det nemt at flytte reoler for at få adgang til gulve og vægge
- Når det bruges til at skabe vogne, tillader det effektiv flytning af forsyninger gennem en facilitet eller campus
Stængelhjul af polymer
- Korrosionsbestandig ydeevne (helt polymer horn, rustfrit stål aksel og hardware)
- 5 tommer (127 mm) diameter polyurethan hjul
- akselleje i ærmeform
- Valgfri tåbetjent bremsemekanisme
- Antimikrobiel produktbeskyttelse indbygget i slidbanen
- Belastningsgrad på 300 lbs. (135 kg)
- Temperaturområde: -20 til 120 °F (-29 til 49 C) [°kontinuerlig]
- Kofangere medfølger
Standard stilkehjul
- Belagte hjulhorn og hardware
- Stilk/drejelig eller stilk/bremse
- Kofangere medfølger
Rustfrit stål, vogn-vaskbar stammehjul
- Rustfrit horn, aksel og frempind
- Forseglede lejer (kofanger inkluderet)
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Bremsespindelhjul |
| Diameter (engelsk) | 5 tommer |
| Diameter (metrisk) | 12.7 cm |
| Til brug med (udstyr) | Metro™ MetroMax i™ og Q™ reoler |
| Bæreevne (engelsk) | 300 lb. |
| Bæreevne (metrisk) | 135 kg |
| Temperaturområde (engelsk) | -20 til 120 °F |
| Temperaturområde (metrisk) | -49 til 49 °C |
| Slidbane | Polyurethan |
| Med hjul | Ja |
| Vis mere |