Få mere at vide
Metro™ MetroMax iQ™ Stammehjul i rustfrit stål
Artikelnummer. 15936731
Skift visning
Materiale:
Forniklet stål
Rustfrit stål
Produkttype:
Bremsespindelhjul
Drejeligt spindelhjul
Slidbane:
Elastisk doughnut
Polyurethan
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale Produkttype Slidbane Pakningsstørrelse
15936731 Forniklet stål Drejeligt spindelhjul Polyurethan Hver
15986721 Forniklet stål Bremsespindelhjul Polyurethan Hver
15996711 Forniklet stål Bremsespindelhjul Elastisk doughnut Hver
15946731 Rustfrit stål Drejeligt spindelhjul Polyurethan Hver
15926721 Forniklet stål Drejeligt spindelhjul Elastisk doughnut Hver
15996721 Rustfrit stål Bremsespindelhjul Polyurethan Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15936731 Leverandør Metro™ Leverandørnr. 5MPX
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    434.00 DKK
    375.95 DKK / Pakke med 1
    Spare 58.05 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 02-04-2027
Til brug med MetroMax Q-stål mobile styrestolper
  • Fremmer nem rengøring
  • Hjul gør det nemt at flytte reoler for at få adgang til gulve og vægge
  • Når det bruges til at skabe vogne, tillader det effektiv flytning af forsyninger gennem en facilitet eller campus
Stængelhjul af polymer
  • Korrosionsbestandig ydeevne (helt polymer horn, rustfrit stål aksel og hardware)
  • 5 tommer (127 mm) diameter polyurethan hjul
  • akselleje i ærmeform
  • Valgfri tåbetjent bremsemekanisme
  • Antimikrobiel produktbeskyttelse indbygget i slidbanen
  • Belastningsgrad på 300 lbs. (135 kg)
  • Temperaturområde: -20 til 120 °F (-29 til 49 C) [°kontinuerlig]
  • Kofangere medfølger
Standard stilkehjul
  • Belagte hjulhorn og hardware
  • Stilk/drejelig eller stilk/bremse
  • Kofangere medfølger
Rustfrit stål, vogn-vaskbar stammehjul
  • Rustfrit horn, aksel og frempind
  • Forseglede lejer (kofanger inkluderet)
Tekniske data
Produkttype Drejeligt spindelhjul
Diameter (engelsk) 5 tommer
Diameter (metrisk) 12.7 cm
Til brug med (udstyr) Metro™ MetroMax i™ og Q™ reoler
Bæreevne (engelsk) 300 lb.
Bæreevne (metrisk) 135 kg
Temperaturområde (engelsk) -20 til 120 °F
Temperaturområde (metrisk) -49 til 49 °C
Slidbane Polyurethan
Med hjul Ja
Materiale Forniklet stål