Få mere at vide
Metro™ MetroMax iQ™ Polymerstammestøbner
Product Code. 15906741
Change view
Click to view available options
Produkttype:
Drejeligt spindelhjul
Stil:
Antimikrobiel, korrosionsbestandig
Unit Size:
Hver
Product Code. Produkttype Stil Unit Size
15906741 Drejeligt spindelhjul Antimikrobiel, korrosionsbestandig Hver
1 options
Product Code. 15906741 Supplier Metro™ Supplier No. 5PCXM
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    720.00 DKK
    619.09 DKK / Pakke med 1
    Spare 100.91 DKK
    14% Slukket
Forventet forsendelse: 02-04-2027
Til brug med begge MetroMax i polymer mobile stilkstyrestolper
  • Fremmer nem rengøring
  • Hjul gør det nemt at flytte reoler for at få adgang til gulve og vægge
  • Når det bruges til at skabe vogne, tillader det effektiv flytning af forsyninger gennem en facilitet eller campus
Stængelhjul af polymer
  • Korrosionsbestandig ydeevne (helt polymer horn, rustfrit stål aksel og hardware)
  • 5 tommer (127 mm) diameter polyurethan hjul
  • akselleje i ærmeform
  • Valgfri tåbetjent bremsemekanisme
  • Antimikrobiel produktbeskyttelse indbygget i slidbanen
  • Belastningsgrad på 300 lbs. (135 kg)
  • Temperaturområde: -20 til 120 °F (-29 til 49 C) [°kontinuerlig]
  • Kofangere medfølger
Standard stilkehjul
  • Belagte hjulhorn og hardware
  • Stilk/drejelig eller stilk/bremse
  • Kofangere medfølger
Rustfrit stål, vogn-vaskbar stammehjul
  • Rustfrit horn, aksel og frempind
  • Forseglede lejer (kofanger inkluderet)
Specifications
Produkttype Drejeligt spindelhjul
Materiale Polymer
Diameter (engelsk) 5 tommer
Diameter (metrisk) 12.7 cm
Til brug med (udstyr) Metro™ MetroMax i™ og Q™ reoler
Bæreevne (engelsk) 300 lb.
Bæreevne (metrisk) 137 kg
Stil Antimikrobiel, korrosionsbestandig
Temperaturområde (engelsk) -20 til 120 °F
Temperaturområde (metrisk) -49 til 49 °C
Slidbane Polyurethan
Med hjul Ja