Få mere at vide
Metro™ Trådreolskinnesæt
Længde (engelsk):
27 tommer.
72 tommer.
84 tommer.
96 tommer.
108 tommer.
120 tommer.
132 tommer.
144 tommer.
156 tommer.
168 tommer.
180 tommer.
192 tommer.
204 tommer.
216 tommer.
228 tommer.
240 tommer.
252 tommer.
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Sporsæt inkluderer nødvendige sporsektioner til samling af sporløb på op til 21 fod. (640 cm)
- Belagt med Microban™ antimikrobiel beskyttelse
Ordreinfo
19-138-228 (TTS2.5NA) inkluderer et samlingssæt til at forbinde sporet med andre sporsæt.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Sporsæt |
| Til brug med (udstyr) | Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™ , Super Adjustable™ øverste sporreol |
| Inkluderer | Nødvendige sporsektioner til samling af sporløb på 1830 til 6405 mm |
| Længde (engelsk) | 216 tommer. |
| Længde (metrisk) | 548.6 cm |