Få mere at vide
Metro™ Trådreolskinnesæt
Artikelnummer. 15957311
Længde (engelsk):
27 tommer.
72 tommer.
84 tommer.
96 tommer.
108 tommer.
120 tommer.
132 tommer.
144 tommer.
156 tommer.
168 tommer.
180 tommer.
192 tommer.
204 tommer.
216 tommer.
228 tommer.
240 tommer.
252 tommer.
Dimensione della confezione:
Hver
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15957311
Marca: Metro™ TTS17NA
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Til brug med Metro Super Erecta™ , Super Erecta Pro™ og Super Adjustable™ Top Track™ reoler.
  • Sporsæt inkluderer nødvendige sporsektioner til samling af sporløb på op til 21 fod. (640 cm)
  • Belagt med Microban™ antimikrobiel beskyttelse
Order Info
19-138-228 (TTS2.5NA) inkluderer et samlingssæt til at forbinde sporet med andre sporsæt.
Specifica
Produkttype Sporsæt
Til brug med (udstyr) Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™ , Super Adjustable™ øverste sporreol
Inkluderer Nødvendige sporsektioner til samling af sporløb på 1830 til 6405 mm
Længde (engelsk) 204 tommer.
Længde (metrisk) 518.2 cm
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato