Få mere at vide
Metro™ Trådreolskinnesæt
Artikelnummer. 15927321
Længde (engelsk):
27 tommer.
72 tommer.
84 tommer.
96 tommer.
108 tommer.
120 tommer.
132 tommer.
144 tommer.
156 tommer.
168 tommer.
180 tommer.
192 tommer.
204 tommer.
216 tommer.
228 tommer.
240 tommer.
252 tommer.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15927321
Brand: Metro™ TTS7NA
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med Metro Super Erecta™ , Super Erecta Pro™ og Super Adjustable™ Top Track™ reoler.
  • Sporsæt inkluderer nødvendige sporsektioner til samling af sporløb på op til 21 fod. (640 cm)
  • Belagt med Microban™ antimikrobiel beskyttelse
Ordreinfo
19-138-228 (TTS2.5NA) inkluderer et samlingssæt til at forbinde sporet med andre sporsæt.
Tekniske data
Produkttype Sporsæt
Til brug med (udstyr) Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™ , Super Adjustable™ øverste sporreol
Inkluderer Nødvendige sporsektioner til samling af sporløb på 1830 til 6405 mm
Længde (engelsk) 84 tommer.
Længde (metrisk) 213.5 cm