Få mere at vide
Metro™ Grå etiketholdere til trådhylder
Etiketstørrelse (engelsk):
13 x 1,25 tommer.
19 x 1,25 tommer.
25 x 1,25 tommer.
31 x 1,25 tommer.
43 x 1,25 tommer.
55 x 1,25 tommer.
Etiketstørrelse (metrisk):
109.22 x 3.2 cm
139.5 x 3.2 cm
33 x 3.2 cm
48 x 3.2 cm
63.5 x 3.2 cm
72.5 x 3.2 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Grå
- Hold de fleste kommercielle 1,25 tommer. (32 mm) etiketter
- Etiketter medfølger ikke
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Etiketholder |
| Farve | Grå |
| Til brug med (udstyr) | Metro™ Super Erecta™, Super Adjustable™ 2, qwikSLOT™ , Drop Mat™ trådhylder, udkragede hylder |
| Etiketstørrelse (engelsk) | 19 x 1,25 tommer. |
| Etiketstørrelse (metrisk) | 48 x 3.2 cm |
| Længde (engelsk) Hylde | 24 tommer |
| Længde (metrisk) hylde | 61 cm |
| Stil | Fast stof |
| Temperaturområde (engelsk) | -18 til 120,2 °F |
| Temperaturområde (metrisk) | -28 til 49 °C |
| Vis mere |