Få mere at vide
Metro™ Grå etiketholdere til trådhylder
Artikelnummer. 15986771
Etiketstørrelse (engelsk):
13 x 1,25 tommer.
19 x 1,25 tommer.
25 x 1,25 tommer.
31 x 1,25 tommer.
43 x 1,25 tommer.
55 x 1,25 tommer.
Etiketstørrelse (metrisk):
109.22 x 3.2 cm
139.5 x 3.2 cm
33 x 3.2 cm
48 x 3.2 cm
63.5 x 3.2 cm
72.5 x 3.2 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15986771
Brand: Metro™ 9990P2
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Snap-on plastholdere giver nem identifikation af hyldeindhold.
  • Grå
  • Hold de fleste kommercielle 1,25 tommer. (32 mm) etiketter
  • Etiketter medfølger ikke
Tekniske data
Produkttype Etiketholder
Farve Grå
Til brug med (udstyr) Metro™ Super Erecta™, Super Adjustable™ 2, qwikSLOT™ , Drop Mat™ trådhylder, udkragede hylder
Etiketstørrelse (engelsk) 19 x 1,25 tommer.
Etiketstørrelse (metrisk) 48 x 3.2 cm
Længde (engelsk) Hylde 24 tommer
Længde (metrisk) hylde 61 cm
Stil Fast stof
Temperaturområde (engelsk) -18 til 120,2 °F
Temperaturområde (metrisk) -28 til 49 °C
Materiale Plast