Få mere at vide
Metro™ Tilbehør til trådhylder, etiketholdere
Artikelnummer. 15906791
Skift visning
Etiketstørrelse (metrisk):
139.5 x 3.2 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Etiketstørrelse (metrisk) unitSize
15906791 139.5 x 3.2 cm Hver
1 options
Artikelnummer. 15906791 Leverandør Metro™ Leverandørnr. 9990SL5
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med Metro™ Super Erecta™ , Super Adjustable™ 2, qwikSLOT™ , Drop Mat™ trådhylder, udkragede hylder
  • Tre stilarter at vælge imellem: solid grå flad mount, klar flad mount eller solid grey slant mount
  • Holder de fleste kommercielle 32 mm (1,25 tommer) etiketter
  • Gennemsigtige holdere gør det muligt at se farvede etiketter igennem
  • Brug kun 3 tommer størrelse med cantilever hylder
Tekniske data
Farve Grå
Til brug med (udstyr) Metro™ Super Erecta™, Super Adjustable™ 2, qwikSLOT™ , Drop Mat™ trådhylder, udkragede hylder
Etiketstørrelse (engelsk) 55 x 1,25 tommer.
Etiketstørrelse (metrisk) 139.5 x 3.2 cm
Længde (engelsk) Hylde 60 tommer.
Længde (metrisk) hylde 152 cm
Stil Skrå
Temperaturområde (engelsk) -18 til 120,2 °F
Temperaturområde (metrisk) -28 til 49 °C
Materiale Plast