Få mere at vide
Metro™ Super Erectra™ Trådhyldevogn
Artikelnummer. 15917231
Skift visning
Bæreevne (metrisk):
408 kg
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Bæreevne (metrisk) Pakningsstørrelse
15917231 408 kg Hver
1 options
Artikelnummer. 15917231 Leverandør Metro™ Leverandørnr. N336EC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4970.00 DKK
    4301.15 DKK / Pakke med 1
    Spare 668.85 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Indeholder
Fire hylder, stolper, plastik split-ærmer, donut kofangere og to drejelige/to bremse polyurethan hjul
Let at samle laboratorievognen kan rumme op til 408 kg.
  • 4-hylders vogn med krom trådhylder og belagte stolper.
  • Åbne trådoverflader minimerer ophobning af støv og tillader luftcirkulation og større synlighed.
  • To drejelige og to bremsehjul af polyurethan-stamme, hver ikke-mærkende og med donut-kofangere.
  • Stolper har rullede, cirkulære riller med 2,5 cm mellemrum langs hele højden.
  • Patenterede tilspidsede splitærmer, der kan klikkes rundt om stolper; tilspidset åbning i hyldehjørnet glider over ærmet og giver en positiv lås
  • SightSelect stolpedesign giver visuel vejledning til placering og justering af hylder.
Tekniske data
Produkttype Udstyrsvogn
Kapacitet (metrisk) 408 kg
Farve Sølv
Dimensioner (L x B x H) 36 x 18 x 69 tommer. (91,4 x 45,7 x 175 cm)
Til brug med (applikation) Opbevaring og transport
Højde (engelsk) 69 tommer.
Højde (metrisk) 175 cm
Inkluderer Fire 91 L x 46 cm krom trådhylder, SightSelect™ fire 160 cm forkromede stolper, splitærmer i plastik, donut kofangere og 5 tommer to drejelige og to bremsehjul i polyurethan.
Længde (engelsk) 36 tommer.
Længde (metrisk) 91.4 cm
Bæreevne (engelsk) 899.48 lb.
Bæreevne (metrisk) 408 kg
Materiale Stål (18 ga.)
Antal hylder 4
Bredde (engelsk) 18 tommer
Bredde (metrisk) 45.7 cm