Få mere at vide
Metro™ Super Erecta™ Trådreoltilbehør, tresidet dobbelt slangeramme
Artikelnummer. 15937241
Skift visning
Dimensioner (L x B):
36 x 24 tommer. (91,4 x 61 cm)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
15937241 36 x 24 tommer. (91,4 x 61 cm) Hver
1 options
Artikelnummer. 15937241 Leverandør Metro™ Leverandørnr. SF53N3C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    621.00 DKK
    533.48 DKK / Pakke med 1
    Spare 87.52 DKK
    14% Slukket
Forventet forsendelse: 02-04-2027
Robust, firkantet slangeramme giver ekstra støtte eller adgang til gulvet.
  • Kan også bruges til at understøtte ende- eller sidepaneler sammen med andet tilbehør.
  • Yderligere størrelser tilgængelige.
  • Belagt finish.
Tekniske data
Produkttype Slangeramme
Dimensioner (L x B) 36 x 24 tommer. (91,4 x 61 cm)
Længde (engelsk) 36 tommer.
Længde (metrisk) 91.4 cm
Vægt (engelsk) 7.5 lb.
Vægt (metrisk) 3.4 kg
Bredde (engelsk) 24 tommer
Bredde (metrisk) 61 cm