Få mere at vide
Metro™ Super Erecta™ Tilbehør til trådhylder, styrehjul
Artikelnummer. 15976721
Skift visning
Bæreevne (metrisk):
68 kg
90 kg
111 kg
135 kg
Produkttype:
Bremsespindelhjul
Drejeligt hjul
Drejeligt spindelhjul
Drejet stilkhjul
Højtemperatur autoklave bremsestanghjul
Højtemperatur autoklave drejelige spindelhjul
Stiv stilkhjul
Materiale:
Antimikrobiel polymer
Polymer
Rustfrit stål
Stål
Slidbane:
Elastisk, flad
Høj temp Nylon
Højtemperatur phenol
High Modulus Donut
Polyurethan, flad
Pakningsstørrelse:
Hver
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bæreevne (metrisk) Produkttype Materiale Slidbane Pakningsstørrelse
15976721 135 kg Bremsespindelhjul Rustfrit stål Polyurethan, flad Hver
15986711 68 kg Bremsespindelhjul Rustfrit stål High Modulus Donut Hver
15906721 68 kg Drejet stilkhjul Rustfrit stål High Modulus Donut Hver
15976731 135 kg Bremsespindelhjul Polymer Polyurethan, flad Hver
15966721 135 kg Højtemperatur autoklave bremsestanghjul Rustfrit stål Højtemperatur phenol Hver
15936721 135 kg Højtemperatur autoklave drejelige spindelhjul Rustfrit stål Høj temp Nylon Hver
15946721 135 kg Højtemperatur autoklave bremsestanghjul Rustfrit stål Høj temp Nylon Hver
15986731 135 kg Bremsespindelhjul Antimikrobiel polymer Polyurethan, flad Hver
15996731 135 kg Drejeligt spindelhjul Antimikrobiel polymer Polyurethan, flad Hver
15956721 135 kg Højtemperatur autoklave drejelige spindelhjul Rustfrit stål Højtemperatur phenol Hver
15966731 135 kg Drejeligt spindelhjul Polymer Polyurethan, flad Hver
15956711 90 kg Bremsespindelhjul Stål Elastisk, flad Hver
15956731 90 kg Stiv stilkhjul Stål Elastisk, flad Hver
15966711 111 kg Drejeligt hjul Stål High Modulus Donut Hver
15916731 135 kg Stiv stilkhjul Stål Polyurethan, flad Hver
15976711 111 kg Bremsespindelhjul Stål High Modulus Donut Hver
15906731 135 kg Drejeligt spindelhjul Rustfrit stål Polyurethan, flad Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Den samlede vægt af udstyr og last bør ikke overstige tre gange belastningen pr. hjul.
Artikelnummer. 15976721 Leverandør Metro™ Leverandørnr. 5MPBGSA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1320.00 DKK
    1186.43 DKK / Pakke med 1
    Spare 133.57 DKK
    10% Slukket
Forventet forsendelse: 29-01-2027
Den samlede vægt af udstyr og last bør ikke overstige tre gange belastningen pr. hjul.
Indeholder
Donut kofangere.
Vælg mellem forskellige typer hjul, der matcher dine behov for korrosionsbestandighed
Valg af hjul omfatter standardstamme, polymer, rustfrit stål, vognvaskbar og autoklaverbar ved høj temperatur. Både polymer- og rustfri hjul giver overlegen korrosionsbestandighed, ydeevne og forbedret holdbarhed. Hjul fås i drejelig, drejelig bremse eller stiv stil.
  • Stive spindelhjul bestilles to pr. enhed for forbedret sporing og håndtering
  • Stive styrehjul er forsynet med hver to stive spindelhjul og er baseret på hyldebredde
Polymer hjul
  • Polymerhjul giver korrosionsbestandighed og forbedret holdbarhed
  • Helt polymer horn, rustfri stålaksel og hardware
  • Polyurethan hjul
  • Akselleje i ærmestil
  • Valgfri tåbetjent bremsemekanisme
Hjul, der kan vaskes i rustfrit stål
  • Fedt forseglet med zerk fittings i drejeled og aksel
Autoklavehjul til høj temperatur
  • Temperatur vurderet til op til 300 °F (149 °C)
Ordreinfo
Hyldebredden skal kendes ved bestilling af stive hjul. Bremserne er fodbetjente.
Tekniske data
Produkttype Bremsespindelhjul
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Diameter (engelsk) 5 tommer
Diameter (metrisk) 12.7 cm
Til brug med (udstyr) Metro™ Super Erecta™ trådhylder
Bæreevne (engelsk) 300 lb.
Bæreevne (metrisk) 135 kg
Temperaturområde (engelsk) -30 til 180 °F
Temperaturområde (metrisk) -34 til 82 °C
Slidbane Polyurethan, flad
Med hjul Ja
Materiale Rustfrit stål