Få mere at vide
Metro™ Super Erecta™ Tilbehør til trådhylder, styrehjul
Artikelnummer. 15966731
Bæreevne (metrisk):
68 kg
90 kg
111 kg
135 kg
Produkttype:
Bremsespindelhjul
Drejeligt hjul
Drejeligt spindelhjul
Drejet stilkhjul
Højtemperatur autoklave bremsestanghjul
Højtemperatur autoklave drejelige spindelhjul
Stiv stilkhjul
Materiale:
Antimikrobiel polymer
Polymer
Rustfrit stål
Stål
Slidbane:
Elastisk, flad
Høj temp Nylon
Højtemperatur phenol
High Modulus Donut
Polyurethan, flad
Pakningsstørrelse:
Hver
Den samlede vægt af udstyr og last bør ikke overstige tre gange belastningen pr. hjul.
Artikelnummer. 15966731
Brand: Metro™ 5PC/Q0299692REV1
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Den samlede vægt af udstyr og last bør ikke overstige tre gange belastningen pr. hjul.
Indeholder
Donut kofangere.
Vælg mellem forskellige typer hjul, der matcher dine behov for korrosionsbestandighed
Valg af hjul omfatter standardstamme, polymer, rustfrit stål, vognvaskbar og autoklaverbar ved høj temperatur. Både polymer- og rustfri hjul giver overlegen korrosionsbestandighed, ydeevne og forbedret holdbarhed. Hjul fås i drejelig, drejelig bremse eller stiv stil.
  • Stive spindelhjul bestilles to pr. enhed for forbedret sporing og håndtering
  • Stive styrehjul er forsynet med hver to stive spindelhjul og er baseret på hyldebredde
Polymer hjul
  • Polymerhjul giver korrosionsbestandighed og forbedret holdbarhed
  • Helt polymer horn, rustfri stålaksel og hardware
  • Polyurethan hjul
  • Akselleje i ærmestil
  • Valgfri tåbetjent bremsemekanisme
Hjul, der kan vaskes i rustfrit stål
  • Fedt forseglet med zerk fittings i drejeled og aksel
Autoklavehjul til høj temperatur
  • Temperatur vurderet til op til 300 °F (149 °C)
Ordreinfo
Hyldebredden skal kendes ved bestilling af stive hjul. Bremserne er fodbetjente.
Tekniske data
Produkttype Drejeligt spindelhjul
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Diameter (engelsk) 5 tommer
Diameter (metrisk) 12.7 cm
Til brug med (udstyr) Metro™ Super Erecta™ trådhylder
Bæreevne (engelsk) 300 lb.
Bæreevne (metrisk) 135 kg
Temperaturområde (engelsk) -20 til 120 °F
Temperaturområde (metrisk) -49 til 49 °C
Slidbane Polyurethan, flad
Med hjul Ja
Materiale Polymer