Få mere at vide
Metro™ Super Erecta™ Tilbehør til trådhylder, styrehjul
Artikelnummer. 15956721
Bæreevne (metrisk):
68 kg
90 kg
111 kg
135 kg
Produkttype:
Bremsespindelhjul
Drejeligt hjul
Drejeligt spindelhjul
Drejet stilkhjul
Højtemperatur autoklave bremsestanghjul
Højtemperatur autoklave drejelige spindelhjul
Stiv stilkhjul
Materiale:
Antimikrobiel polymer
Polymer
Rustfrit stål
Stål
Slidbane:
Elastisk, flad
Høj temp Nylon
Højtemperatur phenol
High Modulus Donut
Polyurethan, flad
Tamaño de la unidad:
Hver
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Den samlede vægt af udstyr og last bør ikke overstige tre gange belastningen pr. hjul.
Código de producto. 15956721
Marca: Metro™ 5MHTP
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Den samlede vægt af udstyr og last bør ikke overstige tre gange belastningen pr. hjul.
Includes
Donut kofangere.
Vælg mellem forskellige typer hjul, der matcher dine behov for korrosionsbestandighed
Valg af hjul omfatter standardstamme, polymer, rustfrit stål, vognvaskbar og autoklaverbar ved høj temperatur. Både polymer- og rustfri hjul giver overlegen korrosionsbestandighed, ydeevne og forbedret holdbarhed. Hjul fås i drejelig, drejelig bremse eller stiv stil.
  • Stive spindelhjul bestilles to pr. enhed for forbedret sporing og håndtering
  • Stive styrehjul er forsynet med hver to stive spindelhjul og er baseret på hyldebredde
Polymer hjul
  • Polymerhjul giver korrosionsbestandighed og forbedret holdbarhed
  • Helt polymer horn, rustfri stålaksel og hardware
  • Polyurethan hjul
  • Akselleje i ærmestil
  • Valgfri tåbetjent bremsemekanisme
Hjul, der kan vaskes i rustfrit stål
  • Fedt forseglet med zerk fittings i drejeled og aksel
Autoklavehjul til høj temperatur
  • Temperatur vurderet til op til 300 °F (149 °C)
Información de órdenes
Hyldebredden skal kendes ved bestilling af stive hjul. Bremserne er fodbetjente.
Especificaciones
Produkttype Højtemperatur autoklave drejelige spindelhjul
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) 5 tommer
Diameter (metrisk) 12.7 cm
Til brug med (udstyr) Metro™ Super Erecta™ trådhylder
Bæreevne (engelsk) 300 lb.
Bæreevne (metrisk) 135 kg
Temperaturområde (engelsk) -45 til 475 °F
Temperaturområde (metrisk) -43 til 250 °C
Slidbane Højtemperatur phenol
Med hjul Ja
Materiale Rustfrit stål
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado