Få mere at vide
Metro™ Super Erecta™ Tilbehør til trådhylder, styrehjul
Bæreevne (metrisk):
68 kg
90 kg
111 kg
135 kg
Produkttype:
Bremsespindelhjul
Drejeligt hjul
Drejeligt spindelhjul
Drejet stilkhjul
Højtemperatur autoklave bremsestanghjul
Højtemperatur autoklave drejelige spindelhjul
Stiv stilkhjul
Materiale:
Antimikrobiel polymer
Polymer
Rustfrit stål
Stål
Slidbane:
Elastisk, flad
Høj temp Nylon
Højtemperatur phenol
High Modulus Donut
Polyurethan, flad
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Indeholder
Donut kofangere.
Valg af hjul omfatter standardstamme, polymer, rustfrit stål, vognvaskbar og autoklaverbar ved høj temperatur. Både polymer- og rustfri hjul giver overlegen korrosionsbestandighed, ydeevne og forbedret holdbarhed. Hjul fås i drejelig, drejelig bremse eller stiv stil.
- Stive spindelhjul bestilles to pr. enhed for forbedret sporing og håndtering
- Stive styrehjul er forsynet med hver to stive spindelhjul og er baseret på hyldebredde
Polymer hjul
- Polymerhjul giver korrosionsbestandighed og forbedret holdbarhed
- Helt polymer horn, rustfri stålaksel og hardware
- Polyurethan hjul
- Akselleje i ærmestil
- Valgfri tåbetjent bremsemekanisme
Hjul, der kan vaskes i rustfrit stål
- Fedt forseglet med zerk fittings i drejeled og aksel
Autoklavehjul til høj temperatur
- Temperatur vurderet til op til 300 °F (149 °C)
Ordreinfo
Hyldebredden skal kendes ved bestilling af stive hjul. Bremserne er fodbetjente.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Drejet stilkhjul |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Diameter (engelsk) | 5 tommer |
| Diameter (metrisk) | 12.7 cm |
| Til brug med (udstyr) | Metro™ Super Erecta™ trådhylder |
| Bæreevne (engelsk) | 150 lb. |
| Bæreevne (metrisk) | 68 kg |
| Temperaturområde (engelsk) | -40 til 180 °F |
| Temperaturområde (metrisk) | -40 til 82 °C |
| Slidbane | High Modulus Donut |
| Vis mere |