Få mere at vide
Metro™ Super Erecta™ Trådreoltilbehør, hyldeafsats, stabelbar
Artikelnummer. 15976951
Skift visning
Bredde (engelsk):
18 tommer
24 tommer
30 tommer
36 tommer.
60 tommer.
Materiale:
Chrome
Rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (engelsk) Materiale Pakningsstørrelse
15976951 24 tommer Rustfrit stål Hver
15936961 36 tommer. Rustfrit stål Hver
15906961 30 tommer Chrome Hver
15916971 60 tommer. Rustfrit stål Hver
15926951 18 tommer Rustfrit stål Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15976951 Leverandør Metro™ Leverandørnr. L24N4S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    354.00 DKK
    335.70 DKK / Pakke med 1
    Spare 18.30 DKK
    5% Slukket
Forventet forsendelse: 18-03-2027
Hyldelister klikker på hylder og stolper for en sikker pasform uden værktøj for at skabe højere, stabelbare afsatser.
  • 4 tommer høj (10 cm)
  • Valg af belagt eller rustfrit stål finish
Ordreinfo
Stolper og hylder sælges separat.
Tekniske data
Produkttype Stabelbar afsats til trådhylder
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (udstyr) Metro Super Erecta Trådhylder
Højde (engelsk) 4 tommer
Højde (metrisk) 10 cm
Bredde (engelsk) 24 tommer
Bredde (metrisk) 61 cm