Få mere at vide
Metro™ Super Erecta™ Trådreoltilbehør, hyldeafsats, stabelbar
Bredde (engelsk):
18 tommer
24 tommer
30 tommer
36 tommer.
60 tommer.
Materiale:
Chrome
Rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- 4 tommer høj (10 cm)
- Valg af belagt eller rustfrit stål finish
Ordreinfo
Stolper og hylder sælges separat.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Stabelbar afsats til trådhylder |
| Materiale | Chrome |
| Til brug med (udstyr) | Metro Super Erecta Trådhylder |
| Højde (engelsk) | 4 tommer |
| Højde (metrisk) | 10 cm |
| Bredde (engelsk) | 30 tommer |
| Bredde (metrisk) | 76 cm |