Få mere at vide
Metro™ Super Erecta™ Trådreoltilbehør, hyldeafsats
Artikelnummer. 15976961
Længde (engelsk):
14''
18 tommer
21 tommer
24 tommer
30 tommer
36 tommer.
42 tommer.
48 tommer
60 tommer.
72 tommer.
Højde (engelsk):
1 tomme
4 tommer
Materiale:
Chrome
Rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15976961
Brand: Metro™ L48N1C
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Afsatser fås til tråd eller massive hylder
  • 1 tommer afsatser giver en robust læbe til at sikre genstande under transport eller til at opfylde seismiske eller andre sikkerhedskrav.
  • Tilslut nemt Metro uden værktøj Super Erecta eller Super Justerbare trådhylder.
  • Andre størrelser og finish tilgængelige.
  • Til stationær eller mobil installation.
  • Forhindrer genstande i at rage ud eller falde ned fra hylder.
  • Side- og bagkanter står 1 tommer. (25 mm) høj.
  • Solide hyldelister er 4 tommer høje (10,1 cm) og inkluderer fjederklipsflige til fastgørelse.
Ordreinfo
Stolper og hylder sælges separat.
Tekniske data
Produkttype Stabelbar afsats til solide reoler
Materiale Chrome
Til brug med (udstyr) Metro Super Erecta Reoler
Højde (engelsk) 1 tomme
Højde (metrisk) 2.5 cm
Inkluderer Fjeder clips faner
Længde (engelsk) 48 tommer
Længde (metrisk) 122 cm