Få mere at vide
Metro™ Super Erecta™ Trådreoltilbehør, hyldeafsats
Artikelnummer. 15946951
Skift visning
Længde (engelsk):
14''
18 tommer
21 tommer
24 tommer
30 tommer
36 tommer.
42 tommer.
48 tommer
60 tommer.
72 tommer.
Højde (engelsk):
1 tomme
4 tommer
Materiale:
Chrome
Rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
Hver
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (engelsk) Højde (engelsk) Materiale unitSize
15946951 21 tommer 4 tommer Rustfrit stål Hver
15996941 14'' 1 tomme Rustfrit stål Hver
15986951 24 tommer 4 tommer Rustfrit stål Hver
15916961 30 tommer 4 tommer Rustfrit stål Hver
15946961 36 tommer. 4 tommer Rustfrit stål Hver
15996961 48 tommer 4 tommer Rustfrit stål Hver
15966961 42 tommer. 4 tommer Rustfrit stål Hver
15926971 60 tommer. 4 tommer Rustfrit stål Hver
15936951 18 tommer 4 tommer Rustfrit stål Hver
15906951 18 tommer 1 tomme Chrome Hver
15906971 60 tommer. 1 tomme Chrome Hver
15976961 48 tommer 1 tomme Chrome Hver
15986941 14'' 1 tomme Chrome Hver
15936971 72 tommer. 1 tomme Chrome Hver
15996951 30 tommer 1 tomme Chrome Hver
15956961 42 tommer. 1 tomme Chrome Hver
15916951 18 tommer 1 tomme Rustfrit stål Hver
15986961 48 tommer 1 tomme Rustfrit stål Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 15946951 Leverandør Metro™ Leverandørnr. L21WS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    344.00 DKK
    339.70 DKK / Pakke med 1
    Spare 4.30 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Afsatser fås til tråd eller massive hylder
  • 1 tommer afsatser giver en robust læbe til at sikre genstande under transport eller til at opfylde seismiske eller andre sikkerhedskrav.
  • Tilslut nemt Metro uden værktøj Super Erecta eller Super Justerbare trådhylder.
  • Andre størrelser og finish tilgængelige.
  • Til stationær eller mobil installation.
  • Forhindrer genstande i at rage ud eller falde ned fra hylder.
  • Side- og bagkanter står 1 tommer. (25 mm) høj.
  • Solide hyldelister er 4 tommer høje (10,1 cm) og inkluderer fjederklipsflige til fastgørelse.
Ordreinfo
Stolper og hylder sælges separat.
Tekniske data
Produkttype Stabelbar afsats til solide reoler
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (udstyr) Metro Super Erecta Solide hylder
Højde (engelsk) 4 tommer
Højde (metrisk) 10 cm
Inkluderer Fjeder clips faner
Længde (engelsk) 21 tommer
Længde (metrisk) 53.3 cm