Få mere at vide
Metro™ Super Erecta™ Trådreoltilbehør, hyldeafsats
Længde (engelsk):
14''
18 tommer
21 tommer
24 tommer
30 tommer
36 tommer.
42 tommer.
48 tommer
60 tommer.
72 tommer.
Højde (engelsk):
1 tomme
4 tommer
Materiale:
Chrome
Rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- 1 tommer afsatser giver en robust læbe til at sikre genstande under transport eller til at opfylde seismiske eller andre sikkerhedskrav.
- Tilslut nemt Metro uden værktøj Super Erecta eller Super Justerbare trådhylder.
- Andre størrelser og finish tilgængelige.
- Til stationær eller mobil installation.
- Forhindrer genstande i at rage ud eller falde ned fra hylder.
- Side- og bagkanter står 1 tommer. (25 mm) høj.
- Solide hyldelister er 4 tommer høje (10,1 cm) og inkluderer fjederklipsflige til fastgørelse.
Ordreinfo
Stolper og hylder sælges separat.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Stabelbar afsats til solide reoler |
| Materiale | Chrome |
| Til brug med (udstyr) | Metro Super Erecta Reoler |
| Højde (engelsk) | 1 tomme |
| Højde (metrisk) | 2.5 cm |
| Inkluderer | Fjeder clips faner |
| Længde (engelsk) | 72 tommer. |
| Længde (metrisk) | 182.8 cm |