Få mere at vide
Metro™ Super Erecta™ Trådreoltilbehør, hyldeafsats
Artikelnummer. 15926971
Længde (engelsk):
14''
18 tommer
21 tommer
24 tommer
30 tommer
36 tommer.
42 tommer.
48 tommer
60 tommer.
72 tommer.
Højde (engelsk):
1 tomme
4 tommer
Materiale:
Chrome
Rustfrit stål
Unit Size:
Hver
Product Code. 15926971
Brand: Metro™ L60WS
Only null left
Add to basket
Add to basket
Afsatser fås til tråd eller massive hylder
  • 1 tommer afsatser giver en robust læbe til at sikre genstande under transport eller til at opfylde seismiske eller andre sikkerhedskrav.
  • Tilslut nemt Metro uden værktøj Super Erecta eller Super Justerbare trådhylder.
  • Andre størrelser og finish tilgængelige.
  • Til stationær eller mobil installation.
  • Forhindrer genstande i at rage ud eller falde ned fra hylder.
  • Side- og bagkanter står 1 tommer. (25 mm) høj.
  • Solide hyldelister er 4 tommer høje (10,1 cm) og inkluderer fjederklipsflige til fastgørelse.
Order Info
Stolper og hylder sælges separat.
Specifications
Produkttype Stabelbar afsats til solide reoler
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (udstyr) Metro Super Erecta Solide hylder
Højde (engelsk) 4 tommer
Højde (metrisk) 10 cm
Inkluderer Fjeder clips faner
Længde (engelsk) 60 tommer.
Længde (metrisk) 152.4 cm