Få mere at vide
Metro™ Super Erecta™ Trådreoltilbehør, hyldeafsats
Artikelnummer. 15956951
Skift visning
Materiale:
Chrome
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
15956951 Chrome Hver
1 options
Artikelnummer. 15956951 Leverandør Metro™ Leverandørnr. L24N1C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    146.00 DKK
    124.47 DKK / Pakke med 1
    Spare 21.53 DKK
    14% Slukket
Forventet forsendelse: 12-04-2027
Til brug med Metro™ Super Erecta™ reoler
1 tommer afsatser giver en sikker læbe til at sikre genstande under transport eller for at opfylde seismiske eller andre sikkerhedskrav. Tilslut nemt Metro uden værktøj Super Erecta eller Super Justerbare trådhylder. Andre størrelser og finish tilgængelige.
  • Til stationær eller mobil installation
  • Forhindrer genstande i at rage ud eller falde ned fra hylder
  • Side- og bagkanter står 1 tommer. (25 mm) høj
  • Solide hyldelister er 4 tommer høje (10,1 cm) og inkluderer fjederklipsflige til fastgørelse
Ordreinfo
Stolper og hylder sælges separat.
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Metro™ Super Erecta™ reoler
Højde (engelsk) 1 tomme
Højde (metrisk) 2.5 cm
Inkluderer Fjeder clips faner
Længde (engelsk) 24 tommer
Længde (metrisk) 61 cm
Materiale Chrome