Få mere at vide
Metro™ Super Erecta™ Trådreoltilbehør, hyldeafsats
Artikelnummer. 15926961
Skift visning
Til trådhylde; Finish: Krom; Højde: 1 tommer. (2,5 cm); Længde: 36 tommer. (91,4 cm)
Artikelnummer.
15926961 Til trådhylde; Finish: Krom; Højde: 1 tommer. (2,5 cm); Længde: 36 tommer. (91,4 cm)
1 options
Artikelnummer. 15926961 Leverandør Metro™ Leverandørnr. L36N1C
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med Metro™ Super Erecta™ reoler
1 tommer afsatser giver en sikker læbe til at sikre genstande under transport eller for at opfylde seismiske eller andre sikkerhedskrav. Tilslut nemt Metro uden værktøj Super Erecta eller Super Justerbare trådhylder. Andre størrelser og finish tilgængelige.
  • Til stationær eller mobil installation
  • Forhindrer genstande i at rage ud eller falde ned fra hylder
  • Side- og bagkanter står 1 tommer. (25 mm) høj
  • Solide hyldelister er 4 tommer høje (10,1 cm) og inkluderer fjederklipsflige til fastgørelse
Ordreinfo
Stolper og hylder sælges separat.
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Metro™ Super Erecta™ reoler
Højde (engelsk) 1 tomme
Højde (metrisk) 2.5 cm
Inkluderer Fjeder clips faner
Længde (engelsk) 36 tommer.
Længde (metrisk) 91.4 cm
Materiale Chrome