Få mere at vide
Metro™ Super Erecta™ Trådreoltilbehør, hyldeafsats
Artikelnummer. 15966951
Skift visning
Materiale:
Rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
15966951 Rustfrit stål Hver
1 options
Artikelnummer. 15966951 Leverandør Metro™ Leverandørnr. L24N1S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    202.00 DKK
    173.82 DKK / Pakke med 1
    Spare 28.18 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 22-03-2027
Til brug med Metro™ Super Erecta™ reoler.
  • En tomme afsatser giver en sikker læbe til at sikre genstande under transport eller for at opfylde seismiske eller andre sikkerhedskrav.
  • Tilslut nemt Metro uden værktøj Super Erecta eller Super Justerbare trådhylder.
  • Andre størrelser og finish tilgængelige.
  • Til stationær eller mobil installation.
  • Forhindrer genstande i at rage ud eller falde ned fra hylder.
  • Side- og bagkanter står 1 tommer. (25 mm) høj.
  • Solide hyldelister er 4 tommer høje (10,1 cm) og inkluderer fjederklipsflige til fastgørelse.
Order Info
Stolper og hylder sælges separat.
Specifications
Produkttype Stabelbar afsats til trådhylder
Til brug med (udstyr) Metro™ Super Erecta™ reoler
Højde (engelsk) 1 tomme
Højde (metrisk) 2.5 cm
Inkluderer Fjeder clips faner
Længde (engelsk) 24 tommer
Længde (metrisk) 61 cm
Materiale Rustfrit stål