Få mere at vide
Metro™ Super Erecta™ Trådhylde, finish i rustfrit stål
Artikelnummer. 15996611
Skift visning
Dimensioner (L x B):
35,5 x 121,9 cm (14 x 48 tommer)
35,5 x 182,9 cm (14 x 72 tommer)
45,7 x 121,9 cm (18 x 48 tommer)
45,7 x 183 cm (18 x 72 tommer)
45,7 x 61 cm (18 x 24 tommer)
45,7 x 91,4 cm (18 x 36 tommer)
53 x 106,6 cm (21 x 42 tommer)
53 x 21,9 cm (21 x 48 tommer)
53 x 37 cm (21 x 54 tommer)
53 x 60 cm (21 x 24 tommer)
53 x 76 cm (21 x 30 tommer)
61 x 106,6 cm (24 x 42 tommer)
61 x 121,9 cm (24 x 48 tommer)
61 x 137 cm (24 x 54 tommer)
61 x 152,4 cm (24 x 60 tommer)
76 x 121,9 cm (30 x 48 tommer)
76 x 182,9 cm (30 x 72 tommer)
76 x 91,4 cm (30 x 36 tommer)
91 x 152,4 cm (36 x 60 tommer)
91 x 182,9 cm (36 x 72 tommer)
91 x 91 cm (36 x 36 tommer)
Dybde (metrisk):
355 mm
457 mm
530 mm
610 mm
760 mm
910 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Dybde (metrisk) unitSize
15996611 53 x 60 cm (21 x 24 tommer) 530 mm Hver
15946611 45,7 x 183 cm (18 x 72 tommer) 457 mm Hver
15966681 76 x 121,9 cm (30 x 48 tommer) 760 mm Hver
15946681 76 x 91,4 cm (30 x 36 tommer) 760 mm Hver
15916671 61 x 121,9 cm (24 x 48 tommer) 610 mm Hver
15926591 45,7 x 61 cm (18 x 24 tommer) 457 mm Hver
15976671 61 x 152,4 cm (24 x 60 tommer) 610 mm Hver
15966601 45,7 x 121,9 cm (18 x 48 tommer) 457 mm Hver
15906601 45,7 x 91,4 cm (18 x 36 tommer) 457 mm Hver
15906581 35,5 x 121,9 cm (14 x 48 tommer) 355 mm Hver
15986581 35,5 x 182,9 cm (14 x 72 tommer) 355 mm Hver
15986631 53 x 21,9 cm (21 x 48 tommer) 530 mm Hver
15946621 53 x 76 cm (21 x 30 tommer) 530 mm Hver
15936631 53 x 106,6 cm (21 x 42 tommer) 530 mm Hver
15916641 53 x 37 cm (21 x 54 tommer) 530 mm Hver
15986661 61 x 106,6 cm (24 x 42 tommer) 610 mm Hver
15946671 61 x 137 cm (24 x 54 tommer) 610 mm Hver
15926691 76 x 182,9 cm (30 x 72 tommer) 760 mm Hver
15916701 91 x 91 cm (36 x 36 tommer) 910 mm Hver
15986701 91 x 182,9 cm (36 x 72 tommer) 910 mm Hver
15956701 91 x 152,4 cm (36 x 60 tommer) 910 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Artikelnummer. 15996611 Leverandør Metro™ Leverandørnr. 2124NS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1775.00 DKK
    1753.53 DKK / Pakke med 1
    Spare 21.47 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Trådhylder i rustfri stålfinish tillader justerbare konfigurationer, når de bruges sammen med Metro Super Erecta reolsystemer.
  • Open-wire design minimerer støvophobning, tillader fri cirkulation af luft og større synlighed af opbevarede genstande
  • Type 304 poleret rustfrit stål
  • Anvendes til de mest aggressive applikationer og miljøer
  • Tåler højtemperatur automatiseret vognvask og autoklaveapplikationer
Tekniske data
Produkttype Trådhylde
Materiale Rustfrit stål
Dybde (engelsk) 21 tommer
Dybde (metrisk) 530 mm
Dimensioner (L x B) 53 x 60 cm (21 x 24 tommer)
Til brug med (udstyr) Metro Super Erecta Reolsystem
Inkluderer Plast ærmer og kiler