Få mere at vide
Metro™ Super Erecta™ Trådhylde, finish i rustfrit stål
Artikelnummer. 15986581
Skift visning
Dimensioner (L x B):
35,5 x 121,9 cm (14 x 48 tommer)
35,5 x 182,9 cm (14 x 72 tommer)
45,7 x 121,9 cm (18 x 48 tommer)
45,7 x 183 cm (18 x 72 tommer)
45,7 x 61 cm (18 x 24 tommer)
45,7 x 91,4 cm (18 x 36 tommer)
53 x 106,6 cm (21 x 42 tommer)
53 x 21,9 cm (21 x 48 tommer)
53 x 37 cm (21 x 54 tommer)
53 x 60 cm (21 x 24 tommer)
53 x 76 cm (21 x 30 tommer)
61 x 106,6 cm (24 x 42 tommer)
61 x 121,9 cm (24 x 48 tommer)
61 x 137 cm (24 x 54 tommer)
61 x 152,4 cm (24 x 60 tommer)
61 x 91,4 cm (24 x 36 tommer)
76 x 121,9 cm (30 x 48 tommer)
76 x 182,9 cm (30 x 72 tommer)
76 x 91,4 cm (30 x 36 tommer)
91 x 152,4 cm (36 x 60 tommer)
91 x 182,9 cm (36 x 72 tommer)
91 x 91 cm (36 x 36 tommer)
Dybde (metrisk):
355 mm
457 mm
530 mm
610 mm
760 mm
910 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
22 product options available for selection
| Artikelnummer. | Dimensioner (L x B) | Dybde (metrisk) | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|
| 15986581 | 35,5 x 182,9 cm (14 x 72 tommer) | 355 mm | Hver |
| 15946611 | 45,7 x 183 cm (18 x 72 tommer) | 457 mm | Hver |
| 15966681 | 76 x 121,9 cm (30 x 48 tommer) | 760 mm | Hver |
| 15946681 | 76 x 91,4 cm (30 x 36 tommer) | 760 mm | Hver |
| 15916671 | 61 x 121,9 cm (24 x 48 tommer) | 610 mm | Hver |
| 15926591 | 45,7 x 61 cm (18 x 24 tommer) | 457 mm | Hver |
| 15976671 | 61 x 152,4 cm (24 x 60 tommer) | 610 mm | Hver |
| 15966601 | 45,7 x 121,9 cm (18 x 48 tommer) | 457 mm | Hver |
| 15936661 | 61 x 91,4 cm (24 x 36 tommer) | 610 mm | Hver |
| 15906601 | 45,7 x 91,4 cm (18 x 36 tommer) | 457 mm | Hver |
| 15906581 | 35,5 x 121,9 cm (14 x 48 tommer) | 355 mm | Hver |
| 15996611 | 53 x 60 cm (21 x 24 tommer) | 530 mm | Hver |
| 15986631 | 53 x 21,9 cm (21 x 48 tommer) | 530 mm | Hver |
| 15946621 | 53 x 76 cm (21 x 30 tommer) | 530 mm | Hver |
| 15936631 | 53 x 106,6 cm (21 x 42 tommer) | 530 mm | Hver |
| 15916641 | 53 x 37 cm (21 x 54 tommer) | 530 mm | Hver |
| 15986661 | 61 x 106,6 cm (24 x 42 tommer) | 610 mm | Hver |
| 15946671 | 61 x 137 cm (24 x 54 tommer) | 610 mm | Hver |
| 15926691 | 76 x 182,9 cm (30 x 72 tommer) | 760 mm | Hver |
| 15916701 | 91 x 91 cm (36 x 36 tommer) | 910 mm | Hver |
| 15986701 | 91 x 182,9 cm (36 x 72 tommer) | 910 mm | Hver |
| 15956701 | 91 x 152,4 cm (36 x 60 tommer) | 910 mm | Hver |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
15986581
Leverandør
Metro™
Leverandørnr.
1472NS
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
-
2280.00 DKK
2164.37 DKK / Pakke med 1
Spare 115.63 DKK
5% Slukket
Forventet forsendelse: 16-03-2027
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
- Open-wire design minimerer støvophobning, tillader fri cirkulation af luft og større synlighed af opbevarede genstande
- Type 304 poleret rustfrit stål
- Anvendes til de mest aggressive applikationer og miljøer
- Tåler højtemperatur automatiseret vognvask og autoklaveapplikationer
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Trådhylde |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Dybde (engelsk) | 14 tommer |
| Dybde (metrisk) | 355 mm |
| Dimensioner (L x B) | 35,5 x 182,9 cm (14 x 72 tommer) |
| Til brug med (udstyr) | Metro Super Erecta Reolsystem |
| Inkluderer | Plast ærmer og kiler |