Få mere at vide
Metro™ Super Erecta™ Trådhylde, finish i rustfrit stål
Artikelnummer. 15976671
Dimensioner (L x B):
35,5 x 182,9 tommer. (14 x 72 cm)
36 x 60 tommer. (91 x 152,4 cm)
45,7 x 121,9 tommer. (18 x 48 cm)
45,7 x 183 tommer. (18 x 72 cm)
45,7 x 61 tommer. (18 x 24 cm)
45.7 x 91.4 in. (18 x 36 cm)
53 x 106,6 tommer. (21 x 42 cm)
53 x 21,9 tommer. (21 x 48 cm)
53 x 37 in. (21 x 54 cm)
53 x 63 tommer. (28 x 28 cm)
53 x 76 tommer. (30 x 30 cm)
61 x 106,6 tommer. (24 x 42 cm)
61 x 121,9 tommer. (24 x 48 cm)
61 x 137 tommer. (24 x 54 cm)
61 x 152,4 tommer. (24 x 60 cm)
76 x 121,9 tommer. (30 x 48 cm)
76 x 182,9 tommer. (30 x 72 cm)
76 x 91,4 tommer. (30 x 36 cm)
91 x 182,9 tommer. (36 x 72 cm)
91 x 91 tommer. (36 x 36 cm)
Dybde (metrisk):
355 mm
457 mm
530 mm
610 mm
760 mm
910 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15976671
Brand: Metro™ 2460NS
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Trådhylder i rustfri stålfinish tillader justerbare konfigurationer, når de bruges sammen med Metro Super Erecta reolsystemer.
  • Open-wire design minimerer støvophobning, tillader fri cirkulation af luft og større synlighed af opbevarede genstande
  • Type 304 poleret rustfrit stål
  • Anvendes til de mest aggressive applikationer og miljøer
  • Tåler højtemperatur automatiseret vognvask og autoklaveapplikationer
Tekniske data
Produkttype Trådhylde
Materiale Rustfrit stål
Dybde (engelsk) 24 tommer
Dybde (metrisk) 610 mm
Dimensioner (L x B) 61 x 152,4 tommer. (24 x 60 cm)
Til brug med (udstyr) Metro Super Erecta Reolsystem
Inkluderer Plast ærmer og kiler
Længde (engelsk) 60 tommer.
Længde (metrisk) 152.4 cm
Bredde (engelsk) 24 tommer
Bredde (metrisk) 61 cm