Få mere at vide
Metro™ Super Erecta™ Trådhylde, finish i rustfrit stål
Dimensioner (L x B):
35,5 x 182,9 tommer. (14 x 72 cm)
36 x 60 tommer. (91 x 152,4 cm)
45,7 x 121,9 tommer. (18 x 48 cm)
45,7 x 183 tommer. (18 x 72 cm)
45,7 x 61 tommer. (18 x 24 cm)
45.7 x 91.4 in. (18 x 36 cm)
53 x 106,6 tommer. (21 x 42 cm)
53 x 21,9 tommer. (21 x 48 cm)
53 x 37 in. (21 x 54 cm)
53 x 63 tommer. (28 x 28 cm)
53 x 76 tommer. (30 x 30 cm)
61 x 106,6 tommer. (24 x 42 cm)
61 x 121,9 tommer. (24 x 48 cm)
61 x 137 tommer. (24 x 54 cm)
61 x 152,4 tommer. (24 x 60 cm)
76 x 121,9 tommer. (30 x 48 cm)
76 x 182,9 tommer. (30 x 72 cm)
76 x 91,4 tommer. (30 x 36 cm)
91 x 182,9 tommer. (36 x 72 cm)
91 x 91 tommer. (36 x 36 cm)
Dybde (metrisk):
355 mm
457 mm
530 mm
610 mm
760 mm
910 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Open-wire design minimerer støvophobning, tillader fri cirkulation af luft og større synlighed af opbevarede genstande
- Type 304 poleret rustfrit stål
- Anvendes til de mest aggressive applikationer og miljøer
- Tåler højtemperatur automatiseret vognvask og autoklaveapplikationer
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Trådhylde |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Dybde (engelsk) | 21 tommer |
| Dybde (metrisk) | 530 mm |
| Dimensioner (L x B) | 53 x 106,6 tommer. (21 x 42 cm) |
| Til brug med (udstyr) | Metro Super Erecta Reolsystem |
| Inkluderer | Plast ærmer og kiler |