Få mere at vide
Metro™ Super Erecta™ Trådhylde, kromfinish
Artikelnummer. 15996581
Skift visning
Dimensioner (L x B):
24 x 18 tommer. (61 x 45,7 cm)
24 x 21 tommer. (61 x 53 cm)
30 x 21 tommer. (76 x 53 cm)
30 x 24 tommer (76 x 61 cm)
36 x 18 tommer. (91,4 x 45,7 cm)
36 x 21 tommer. (91,4 x 53 cm)
36 x 24 tommer. (91,4 x 61 cm)
36 x 30 tommer. (91,4 x 76 cm)
36 x 36 tommer. (91 x 91 cm)
42 x 14 tommer. (106,6 x 35,5 cm)
42 x 21 tommer. (106,6 x 53 cm)
42 x 24 tommer. (106,6 x 61 cm)
48 x 18 tommer. (121,9 x 45,7 cm)
48 x 21 tommer. (122 x 53 cm)
48 x 36 tommer. (121,9 x 91 cm)
60 x 14 tommer. (152,4 x 35,5 cm)
60 x 18 tommer. (152,4 x 45,7 cm)
60 x 21 tommer. (152,4 x 53 cm)
60 x 24 tommer (152,4 x 61 cm)
60 x 30 tommer. (152,4 x 76 cm)
72 x 21 tommer. (183 x 53 cm)
72 x 30 tommer. (183 x 76 cm)
72 x 36 tommer. (183 x 91 cm)
Bæreevne (engelsk):
21 lb.
400 lb.
600 lb.
800 lb.
Pakningsstørrelse:
Hver
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Bæreevne (engelsk) Pakningsstørrelse
15996581 24 x 18 tommer. (61 x 45,7 cm) 800 lb. Hver
15956671 60 x 24 tommer (152,4 x 61 cm) 21 lb. Hver
15976591 36 x 18 tommer. (91,4 x 45,7 cm) 400 lb. Hver
15946601 48 x 18 tommer. (121,9 x 45,7 cm) 400 lb. Hver
15906611 60 x 18 tommer. (152,4 x 45,7 cm) 600 lb. Hver
15976681 60 x 30 tommer. (152,4 x 76 cm) 400 lb. Hver
15926701 48 x 36 tommer. (121,9 x 91 cm) 600 lb. Hver
15906661 36 x 24 tommer. (91,4 x 61 cm) 400 lb. Hver
15966571 42 x 14 tommer. (106,6 x 35,5 cm) 800 lb. Hver
15926581 60 x 14 tommer. (152,4 x 35,5 cm) 600 lb. Hver
15966611 24 x 21 tommer. (61 x 53 cm) 800 lb. Hver
15916621 30 x 21 tommer. (76 x 53 cm) 800 lb. Hver
15966621 36 x 21 tommer. (91,4 x 53 cm) 800 lb. Hver
15956631 48 x 21 tommer. (122 x 53 cm) 800 lb. Hver
15906631 42 x 21 tommer. (106,6 x 53 cm) 800 lb. Hver
15976641 72 x 21 tommer. (183 x 53 cm) 600 lb. Hver
15936641 60 x 21 tommer. (152,4 x 53 cm) 600 lb. Hver
15956651 30 x 24 tommer (76 x 61 cm) 800 lb. Hver
15956661 42 x 24 tommer. (106,6 x 61 cm) 800 lb. Hver
15906701 36 x 36 tommer. (91 x 91 cm) 800 lb. Hver
15906691 72 x 30 tommer. (183 x 76 cm) 600 lb. Hver
15966701 72 x 36 tommer. (183 x 91 cm) 600 lb. Hver
15936681 36 x 30 tommer. (91,4 x 76 cm) 800 lb. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Artikelnummer. 15996581 Leverandør Metro™ Leverandørnr. 1824NC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    566.00 DKK
    484.59 DKK / Pakke med 1
    Spare 81.41 DKK
    14% Slukket
Forventet forsendelse: 19-03-2027
Trådhylder i kromfinish tillader justerbare konfigurationer, når de bruges sammen med Metro Super Erecta reolsystemer.
  • Open-wire design minimerer støvophobning, tillader fri cirkulation af luft og større synlighed af opbevarede genstande
  • Ægte nikkel-krom finish til tørt miljø med lav luftfugtighed
  • Beskyttende lak belagt
Tekniske data
Produkttype Trådhylde
Dimensioner (L x B) 24 x 18 tommer. (61 x 45,7 cm)
Til brug med (udstyr) Metro™ Super Erecta™ reolsystem
Inkluderer Plast ærmer og kiler
Længde (engelsk) 24 tommer
Længde (metrisk) 61 cm
Bæreevne (engelsk) 800 lb.
Bæreevne (metrisk) 363 kg
Bredde (engelsk) 18 tommer
Bredde (metrisk) 45.7 cm
Materiale Chrome