Få mere at vide
Metro™ Super Erecta™ Trådhylde, kromfinish
Artikelnummer. 15966621
Dimensioner (L x B):
24 x 18 tommer. (61 x 45,7 cm)
24 x 21 tommer. (61 x 53 cm)
30 x 21 tommer. (76 x 53 cm)
30 x 24 tommer (76 x 61 cm)
36 x 18 tommer. (91,4 x 45,7 cm)
36 x 21 tommer. (91,4 x 53 cm)
36 x 24 tommer. (91,4 x 61 cm)
36 x 30 tommer. (91,4 x 76 cm)
36 x 36 tommer. (91 x 91 cm)
42 x 14 tommer. (106,6 x 35,5 cm)
42 x 21 tommer. (106,6 x 53 cm)
42 x 24 tommer. (106,6 x 61 cm)
48 x 18 tommer. (121,9 x 45,7 cm)
48 x 21 tommer. (122 x 53 cm)
48 x 36 tommer. (121,9 x 91 cm)
60 x 14 tommer. (152,4 x 35,5 cm)
60 x 18 tommer. (152,4 x 45,7 cm)
60 x 21 tommer. (152,4 x 53 cm)
60 x 24 in. (152.4 x 61 cm)
60 x 30 tommer. (152,4 x 76 cm)
72 x 21 tommer. (183 x 53 cm)
72 x 30 tommer. (183 x 76 cm)
72 x 36 tommer. (183 x 91 cm)
Bæreevne (engelsk):
21 lb.
400 lb.
600 lb.
800 lb.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15966621
Brand: Metro™ 2136NC
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Trådhylder i kromfinish tillader justerbare konfigurationer, når de bruges sammen med Metro Super Erecta reolsystemer.
  • Open-wire design minimerer støvophobning, tillader fri cirkulation af luft og større synlighed af opbevarede genstande
  • Ægte nikkel-krom finish til tørt miljø med lav luftfugtighed
  • Beskyttende lak belagt
Tekniske data
Produkttype Trådhylde
Dimensioner (L x B) 36 x 21 tommer. (91,4 x 53 cm)
Til brug med (udstyr) Metro™ Super Erecta™ reolsystem
Inkluderer Plast ærmer og kiler
Længde (engelsk) 36 tommer.
Længde (metrisk) 91.4 cm
Bæreevne (engelsk) 800 lb.
Bæreevne (metrisk) 363 kg
Bredde (engelsk) 21 tommer
Bredde (metrisk) 53 cm
Materiale Chrome