Få mere at vide
Metro™ Super Erecta™ Trådhylde, kromfinish
Artikelnummer. 15956671
Skift visning
Dimensioner (L x B):
24 x 18 tommer. (61 x 45,7 cm)
24 x 21 tommer. (61 x 53 cm)
30 x 21 tommer. (76 x 53 cm)
30 x 24 tommer (76 x 61 cm)
36 x 18 tommer. (91,4 x 45,7 cm)
36 x 21 tommer. (91,4 x 53 cm)
36 x 24 tommer. (91,4 x 61 cm)
36 x 30 tommer. (91,4 x 76 cm)
36 x 36 tommer. (91 x 91 cm)
42 x 14 tommer. (106,6 x 35,5 cm)
42 x 21 tommer. (106,6 x 53 cm)
42 x 24 tommer. (106,6 x 61 cm)
48 x 18 tommer. (121,9 x 45,7 cm)
48 x 21 tommer. (122 x 53 cm)
48 x 36 tommer. (121,9 x 91 cm)
60 x 14 tommer. (152,4 x 35,5 cm)
60 x 18 tommer. (152,4 x 45,7 cm)
60 x 21 tommer. (152,4 x 53 cm)
60 x 24 tommer (152,4 x 61 cm)
60 x 30 tommer. (152,4 x 76 cm)
72 x 21 tommer. (183 x 53 cm)
72 x 30 tommer. (183 x 76 cm)
72 x 36 tommer. (183 x 91 cm)
Bæreevne (engelsk):
21 lb.
400 lb.
600 lb.
800 lb.
Pakningsstørrelse:
Hver
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Bæreevne (engelsk) Pakningsstørrelse
15956671 60 x 24 tommer (152,4 x 61 cm) 21 lb. Hver
15976591 36 x 18 tommer. (91,4 x 45,7 cm) 400 lb. Hver
15946601 48 x 18 tommer. (121,9 x 45,7 cm) 400 lb. Hver
15906611 60 x 18 tommer. (152,4 x 45,7 cm) 600 lb. Hver
15976681 60 x 30 tommer. (152,4 x 76 cm) 400 lb. Hver
15926701 48 x 36 tommer. (121,9 x 91 cm) 600 lb. Hver
15906661 36 x 24 tommer. (91,4 x 61 cm) 400 lb. Hver
15966571 42 x 14 tommer. (106,6 x 35,5 cm) 800 lb. Hver
15926581 60 x 14 tommer. (152,4 x 35,5 cm) 600 lb. Hver
15966611 24 x 21 tommer. (61 x 53 cm) 800 lb. Hver
15996581 24 x 18 tommer. (61 x 45,7 cm) 800 lb. Hver
15916621 30 x 21 tommer. (76 x 53 cm) 800 lb. Hver
15966621 36 x 21 tommer. (91,4 x 53 cm) 800 lb. Hver
15956631 48 x 21 tommer. (122 x 53 cm) 800 lb. Hver
15906631 42 x 21 tommer. (106,6 x 53 cm) 800 lb. Hver
15976641 72 x 21 tommer. (183 x 53 cm) 600 lb. Hver
15936641 60 x 21 tommer. (152,4 x 53 cm) 600 lb. Hver
15956651 30 x 24 tommer (76 x 61 cm) 800 lb. Hver
15956661 42 x 24 tommer. (106,6 x 61 cm) 800 lb. Hver
15906701 36 x 36 tommer. (91 x 91 cm) 800 lb. Hver
15906691 72 x 30 tommer. (183 x 76 cm) 600 lb. Hver
15966701 72 x 36 tommer. (183 x 91 cm) 600 lb. Hver
15936681 36 x 30 tommer. (91,4 x 76 cm) 800 lb. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Artikelnummer. 15956671 Leverandør Metro™ Leverandørnr. 2460NC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    737.83 DKK
    574.72 DKK / Pakke med 1
    Spare 163.11 DKK
    22% Slukket
Forventet forsendelse: 03-03-2027
Trådhylder i kromfinish tillader justerbare konfigurationer, når de bruges sammen med Metro Super Erecta reolsystemer.
  • Åbent ledningsdesign minimerer støvophobning, tillader fri luftcirkulation og større synlighed af opbevarede genstande
  • Ægte nikkel-krom finish til tørt, lavfugtigt miljø
  • Beskyttende lak belagt
Tekniske data
Produkttype Trådhylde
Materiale Krom
Dimensioner (L x B) 60 x 24 tommer (152,4 x 61 cm)
Til brug med (udstyr) Metro™ Super Erecta™ Hyldesystem
Inkluderer Plastiklommer og kileskil
Længde (engelsk) 60 tommer
Længde (metrisk) 152.4 cm
Bæreevne (engelsk) 21 lb.
Bæreevne (metrisk) 9.5 kg
Bredde (engelsk) 24 tommer
Bredde (metrisk) 61 cm