Få mere at vide
Metro™ Super Erecta™ Top Track Stationære Mellemenhedssæt
Artikelnummer. 15997281
Skift visning
Materiale:
Rustfrit stål
Stål
Bredde (engelsk) Hylde:
18 tommer
21 tommer
24 tommer
Slutte:
Chrome
Ingen
Metroseal 3 med Microban™
Pakningsstørrelse:
Hver
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale Bredde (engelsk) Hylde Slutte Pakningsstørrelse
15997281 Rustfrit stål 24 tommer Ingen Hver
15937281 Rustfrit stål 18 tommer Ingen Hver
15967281 Rustfrit stål 21 tommer Ingen Hver
15917281 Stål 18 tommer Chrome Hver
15947281 Stål 21 tommer Chrome Hver
15977281 Stål 24 tommer Chrome Hver
15927281 Stål 18 tommer Metroseal 3 med Microban™ Hver
15957281 Stål 21 tommer Metroseal 3 med Microban™ Hver
15987281 Stål 24 tommer Metroseal 3 med Microban™ Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 15997281 Leverandør Metro™ Leverandørnr. TTA24S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4290.00 DKK
    3862.40 DKK / Pakke med 1
    Spare 427.60 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 02-02-2027
Indeholder
  • 2185 mm (86 tommer) indlæg
  • Hardware til tilslutning af stationær mellemenhed til skinner på begge sider
Opbevaring med høj densitet, nem adgang
Top-Track opbevaringssystemer øger lagerkapaciteten og nem adgang med overliggende styreskinner. Dette design giver mulighed for åbne gange, der eliminerer svært tilgængelige rum, et udskifteligt/modulært opbevaringssystem og lettere rengøring.
  • Stationær mellemenhed hjælper med at organisere Super Erecta , Super Erecta Pro™ og Super Adjustable™ Top-Track opbevaringssystemer
  • 2185 mm (86 tommer) høje poster
Ordreinfo
Hylder bestilles separat
Tekniske data
Produkttype Stationær mellemenhedssæt
Slutte Ingen
Til brug med (udstyr) Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™ , Super Adjustable™ Top-Track™ opbevaringssystem
Højde (engelsk) 86 tommer.
Højde (metrisk) 2185 mm
Inkluderer Stolper, hjul/kanalhjul, donut-kofangere og rullelejesamlinger, hardware, splitmuffer
Vægt (engelsk) 8.5 lb.
Vægt (metrisk) 3.8 kg
Bredde (engelsk) Hylde 24 tommer
Bredde (metrisk) hylde 61 cm
Materiale Rustfrit stål