Få mere at vide
Metro™ Super Erecta™ Top Track Stationære Mellemenhedssæt
Artikelnummer. 15927281
Materiale:
Rustfrit stål
Stål
Bredde (engelsk) Hylde:
18 tommer
21 tommer
24 tommer
Slutte:
Chrome
Ingen
Metroseal 3 med Microban™
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15927281
Brand: Metro™ TTA18K3
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
  • 2185 mm (86 tommer) indlæg
  • Hardware til tilslutning af stationær mellemenhed til skinner på begge sider
Opbevaring med høj densitet, nem adgang
Top-Track opbevaringssystemer øger lagerkapaciteten og nem adgang med overliggende styreskinner. Dette design giver mulighed for åbne gange, der eliminerer svært tilgængelige rum, et udskifteligt/modulært opbevaringssystem og lettere rengøring.
  • Stationær mellemenhed hjælper med at organisere Super Erecta , Super Erecta Pro™ og Super Adjustable™ Top-Track opbevaringssystemer
  • 2185 mm (86 tommer) høje poster
MetroSeal 3 Finish
Er en flerlags korrosionsbestandig finish bestående af en proprietær tværbundet termohærdende epoxy forstærket med Microban antimikrobiel beskyttelse over en zinkkromatbelægning. Metroseal 3 med Microban giver beskyttelse mod bakterier, skimmelsvamp, meldug og svampeophobning, der kan forårsage lugt, pletter og produktnedbrydning, samtidig med at den udviser fremragende slid-, revne- og kemikalieresistensegenskaber.
Ordreinfo
Hylder bestilles separat
Tekniske data
Produkttype Stationær mellemenhedssæt
Slutte Metroseal 3 med Microban™
Til brug med (udstyr) Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™ , Super Adjustable™ Top-Track™ opbevaringssystem
Højde (engelsk) 86 tommer.
Højde (metrisk) 2185 mm
Inkluderer Stolper, hjul/kanalhjul, donut-kofangere og rullelejesamlinger, hardware, splitmuffer
Vægt (engelsk) 7.5 lb.
Vægt (metrisk) 3.3 kg
Bredde (engelsk) Hylde 18 tommer
Bredde (metrisk) hylde 45.7 cm
Materiale Stål