Få mere at vide
Metro™ Super Erecta™ Top Track Stationære Mellemenhedssæt
Beskrivning
Innehåller
- 2185 mm (86 tommer) indlæg
- Hardware til tilslutning af stationær mellemenhed til skinner på begge sider
Top-Track opbevaringssystemer øger lagerkapaciteten og nem adgang med overliggende styreskinner. Dette design giver mulighed for åbne gange, der eliminerer svært tilgængelige rum, et udskifteligt/modulært opbevaringssystem og lettere rengøring.
- Stationær mellemenhed hjælper med at organisere Super Erecta , Super Erecta Pro™ og Super Adjustable™ Top-Track opbevaringssystemer
- 2185 mm (86 tommer) høje poster
Beställningsinfo
Hylder bestilles separat
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttype | Stationær mellemenhedssæt |
| Slutte | Chrome |
| Til brug med (udstyr) | Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™ , Super Adjustable™ Top-Track™ opbevaringssystem |
| Højde (engelsk) | 86 tommer. |
| Højde (metrisk) | 2185 mm |
| Inkluderer | Stolper, hjul/kanalhjul, donut-kofangere og rullelejesamlinger, hardware, splitmuffer |
| Vægt (engelsk) | 7.5 lb. |
| Vægt (metrisk) | 3.3 kg |
| Bredde (engelsk) Hylde | 18 tommer |
| Bredde (metrisk) hylde | 45.7 cm |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?