Få mere at vide
Metro™ Super Erecta™ Top Track Mobile Unit Kits
Beskrivelse
Indeholder
Stolper, hjul/hjulkanaler, donut-kofangere og rullelejesamlinger
Top-Track opbevaringssystemer øger lagerkapaciteten og nem adgang med overliggende styreskinner. Dette design giver mulighed for åbne gange, der eliminerer svært tilgængelige rum, et udskifteligt/modulært opbevaringssystem og lettere rengøring.
- Mobile enheder bevæger sig langs forankret spor, hvilket giver nem adgang til alle hylder
MetroSeal 3 Finish
Er en flerlags korrosionsbestandig finish bestående af en proprietær tværbundet termohærdende epoxy forstærket med Microban antimikrobiel beskyttelse over en zinkkromatbelægning. Metroseal 3 med Microban giver beskyttelse mod bakterier, skimmelsvamp, meldug og svampeophobning, der kan forårsage lugt, pletter og produktnedbrydning, samtidig med at den udviser fremragende slid-, revne- og kemikalieresistensegenskaber.
Ordreinfo
Hylder bestilles separat. Et sæt påkrævet pr. mobil enhed.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Mobil enhedssæt |
| Slutte | Metroseal Grøn Epoxy |
| Til brug med (udstyr) | Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™ , Super Adjustable™ Top-Track™ opbevaringssystem |
| Inkluderer | Stolper, hjul/kanalhjul, donut-kofangere og rullelejesamlinger, hardware, splitmuffer |
| Vægt (engelsk) | 34 lb. |
| Vægt (metrisk) | 15.3 kg |
| Bredde (engelsk) Hylde | 24 tommer |
| Bredde (engelsk) | 26,25 tommer. |
| Bredde (metrisk) hylde | 61 cm |
| Bredde (metrisk) | 66.7 cm |
| Vis mere |