Få mere at vide
Metro™ Super Erecta™ Top Track Mobile Unit Kits
Artikelnummer. 15957301
Materiale:
Rustfrit stål
Stål
Bredde (engelsk) Hylde:
18 tommer
21 tommer
24 tommer
Slutte:
Chrome
Ingen
Metroseal 3 med Microban™
Metroseal Grøn Epoxy
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15957301
Brand: Metro™ TTM24C
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Stolper, hjul/hjulkanaler, donut-kofangere og rullelejesamlinger
Opbevaring med høj densitet, nem adgang.
Top-Track opbevaringssystemer øger lagerkapaciteten og nem adgang med overliggende styreskinner. Dette design giver mulighed for åbne gange, der eliminerer svært tilgængelige rum, et udskifteligt/modulært opbevaringssystem og lettere rengøring.
  • Mobile enheder bevæger sig langs forankret spor, hvilket giver nem adgang til alle hylder
Ordreinfo
Hylder bestilles separat. Et sæt påkrævet pr. mobil enhed.
Tekniske data
Produkttype Mobil enhedssæt
Slutte Chrome
Til brug med (udstyr) Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™ , Super Adjustable™ Top-Track™ opbevaringssystem
Inkluderer Stolper, hjul/kanalhjul, donut-kofangere og rullelejesamlinger, hardware, splitmuffer
Vægt (engelsk) 34 lb.
Vægt (metrisk) 15.3 kg
Bredde (engelsk) Hylde 24 tommer
Bredde (engelsk) 26,25 tommer.
Bredde (metrisk) hylde 61 cm
Bredde (metrisk) 66.7 cm
Materiale Stål