Få mere at vide
Metro™ Super Erecta™ Top Track Mobile Unit Kits
Materiale:
Rustfrit stål
Stål
Bredde (engelsk) Hylde:
18 tommer
21 tommer
24 tommer
Slutte:
Chrome
Ingen
Metroseal 3 med Microban™
Metroseal Grøn Epoxy
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Indeholder
Stolper, hjul/hjulkanaler, donut-kofangere og rullelejesamlinger
Top-Track opbevaringssystemer øger lagerkapaciteten og nem adgang med overliggende styreskinner. Dette design giver mulighed for åbne gange, der eliminerer svært tilgængelige rum, et udskifteligt/modulært opbevaringssystem og lettere rengøring.
- Mobile enheder bevæger sig langs forankret spor, hvilket giver nem adgang til alle hylder
Ordreinfo
Hylder bestilles separat. Et sæt påkrævet pr. mobil enhed.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Mobil enhedssæt |
| Slutte | Ingen |
| Til brug med (udstyr) | Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™ , Super Adjustable™ Top-Track™ opbevaringssystem |
| Inkluderer | Stolper, hjul/kanalhjul, donut-kofangere og rullelejesamlinger, hardware, splitmuffer |
| Vægt (engelsk) | 33 lb. |
| Vægt (metrisk) | 14.8 kg |
| Bredde (engelsk) Hylde | 21 tommer |
| Bredde (engelsk) | 23,25 tommer. |
| Bredde (metrisk) hylde | 53 cm |
| Bredde (metrisk) | 59.05 cm |
| Vis mere |