Få mere at vide
Metro™ Super Erecta™ Top Track Mobile Unit Kits
Artikelnummer. 15917301
Skift visning
Materiale:
Rustfrit stål
Stål
Bredde (engelsk) Hylde:
18 tommer
21 tommer
24 tommer
Slutte:
Chrome
Ingen
Metroseal 3 med Microban™
Metroseal Grøn Epoxy
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale Bredde (engelsk) Hylde Slutte unitSize
15917301 Rustfrit stål 18 tommer Ingen Hver
15947301 Rustfrit stål 21 tommer Ingen Hver
15977301 Rustfrit stål 24 tommer Ingen Hver
15927301 Stål 21 tommer Chrome Hver
15957301 Stål 24 tommer Chrome Hver
15907301 Stål 18 tommer Metroseal 3 med Microban™ Hver
15937301 Stål 21 tommer Metroseal 3 med Microban™ Hver
15967301 Stål 24 tommer Metroseal Grøn Epoxy Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15917301 Leverandør Metro™ Leverandørnr. TTM18S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6235.00 DKK
    5615.82 DKK / Pakke med 1
    Spare 619.18 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Stolper, hjul/hjulkanaler, donut-kofangere og rullelejesamlinger
Opbevaring med høj densitet, nem adgang.
Top-Track opbevaringssystemer øger lagerkapaciteten og nem adgang med overliggende styreskinner. Dette design giver mulighed for åbne gange, der eliminerer svært tilgængelige rum, et udskifteligt/modulært opbevaringssystem og lettere rengøring.
  • Mobile enheder bevæger sig langs forankret spor, hvilket giver nem adgang til alle hylder
Ordreinfo
Hylder bestilles separat. Et sæt påkrævet pr. mobil enhed.
Tekniske data
Produkttype Mobil enhedssæt
Slutte Ingen
Til brug med (udstyr) Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™ , Super Adjustable™ Top-Track™ opbevaringssystem
Inkluderer Stolper, hjul/kanalhjul, donut-kofangere og rullelejesamlinger, hardware, splitmuffer
Vægt (engelsk) 32 lb.
Vægt (metrisk) 14.4 kg
Bredde (engelsk) Hylde 18 tommer
Bredde (engelsk) 20.25 tommer.
Bredde (metrisk) hylde 45.7 cm
Bredde (metrisk) 51.4 cm
Materiale Rustfrit stål