Få mere at vide
Metro™ Super Erecta™ Indsvingede indlæg
Artikelnummer. 15996691
Skift visning
Højde (engelsk):
33 tommer
54 tommer.
63 tommer.
Længde (engelsk):
33 tommer
54 tommer.
63 tommer.
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (engelsk) Længde (engelsk) Pakningsstørrelse
15996691 33 tommer 33 tommer Hver
15946711 54 tommer. 54 tommer. Hver
15976741 63 tommer. 63 tommer. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15996691 Leverandør Metro™ Leverandørnr. 33UPSSW
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    426.00 DKK
    382.67 DKK / Pakke med 1
    Spare 43.33 DKK
    10% Slukket
Forventet forsendelse: 03-03-2027
Til vognvaskbare og autoklave applikationer.
  • Hver type 304 rustfri stålstolpe har en aluminiumshætte, der er slynget ind i toppen
  • Til brug med standard stilkehjul
Tekniske data
Produkttype Mobil reolstolpe
Til brug med (applikation) Applikationer, der kan autoklaveres og vaskes i vogn
Til brug med (udstyr) Metro™ Super Erecta™ stilkehjul
Højde (engelsk) 33 tommer
Højde (metrisk) 83.82 cm
Længde (engelsk) 33 tommer
Længde (metrisk) 87.5 cm
Materiale Rustfrit stål