Få mere at vide
Metro™ Super Erecta™ Indsvingede indlæg Artikelnummer.: 15976741
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Metro™ Super Erecta™ Indsvingede indlæg
Artikelnummer. 15976741
63 tommer., 63 tommer., Hver
Højde (engelsk):
33 tommer
54 tommer.
63 tommer.
Længde (engelsk):
33 tommer
54 tommer.
63 tommer.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15976741
Brand: Metro™ 63UPSSW
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Til vognvaskbare og autoklave applikationer.
  • Hver type 304 rustfri stålstolpe har en aluminiumshætte, der er slynget ind i toppen
  • Til brug med standard stilkehjul
Tekniske data
Produkttype Mobil reolstolpe
Til brug med (applikation) Applikationer, der kan autoklaveres og vaskes i vogn
Til brug med (udstyr) Metro™ Super Erecta™ stilkehjul
Højde (engelsk) 63 tommer.
Højde (metrisk) 160 cm
Længde (engelsk) 63 tommer.
Længde (metrisk) 160 cm
Materiale Rustfrit stål
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Metro™ Super Erecta™ Indsvingede indlæg >