Få mere at vide
Metro™ Super Erecta™ Indsvingede indlæg
Højde (engelsk):
33 tommer
54 tommer.
63 tommer.
Længde (engelsk):
33 tommer
54 tommer.
63 tommer.
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Hver type 304 rustfri stålstolpe har en aluminiumshætte, der er slynget ind i toppen
- Til brug med standard stilkehjul
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Mobil reolstolpe |
| Til brug med (applikation) | Applikationer, der kan autoklaveres og vaskes i vogn |
| Til brug med (udstyr) | Metro™ Super Erecta™ stilkehjul |
| Højde (engelsk) | 54 tommer. |
| Højde (metrisk) | 137.1 cm |
| Længde (engelsk) | 54 tommer. |
| Længde (metrisk) | 137 cm |
| Materiale | Rustfrit stål |