Få mere at vide
Metro™ Super Erecta™ , Super Erecta Pro™ og Super Adjustable™ 2 Top-Track stationære endeenhedssæt
Beskrivelse
- Sættet indeholder 86 tommer. (218,5 cm) stolper og hardware nødvendigt for at forbinde stationære endeenheder til skinne
- Super Erecta Hylder med åbent tråddesign minimerer støvophobning, tillader en fri cirkulation af luft og større synlighed af opbevarede genstande.
Ordreinfo
Et sæt er påkrævet pr. enkelt system. Hylder sælges separat.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Stationær endeenhedssæt |
| Slutte | Ingen |
| Til brug med (udstyr) | Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™ , Super Adjustable™ Top-Track™ opbevaringssystem |
| Inkluderer | 86 tommer. Indlæg og tilslutningshardware |
| Vægt (engelsk) | 12 lb. |
| Vægt (metrisk) | 5.4 kg |
| Bredde (engelsk) Hylde | 24 tommer |
| Bredde (engelsk) | 24 tommer |
| Bredde (metrisk) hylde | 61 cm |
| Bredde (metrisk) | 61 cm |
| Vis mere |