Få mere at vide
Metro™ Super Erecta™ , Super Erecta Pro™ og Super Adjustable™ 2 Top-Track stationære endeenhedssæt
Artikelnummer. 15927291
Skift visning
Materiale:
Rustfrit stål
Stål
Bredde (engelsk) Hylde:
18 tommer
21 tommer
24 tommer
Slutte:
Chrome
Ingen
Metroseal 3 med Microban™
Metroseal Grøn Epoxy
Pakningsstørrelse:
Hver
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale Bredde (engelsk) Hylde Slutte unitSize
15927291 Rustfrit stål 18 tommer Ingen Hver
15957291 Rustfrit stål 21 tommer Ingen Hver
15987291 Rustfrit stål 24 tommer Ingen Hver
15907291 Stål 18 tommer Chrome Hver
15937291 Stål 21 tommer Chrome Hver
15967291 Stål 24 tommer Chrome Hver
15917291 Stål 18 tommer Metroseal 3 med Microban™ Hver
15947291 Stål 21 tommer Metroseal 3 med Microban™ Hver
15977291 Stål 24 tommer Metroseal Grøn Epoxy Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 15927291 Leverandør Metro™ Leverandørnr. TTE18S
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forbinder stationære endeenheder til overliggende sporsæt.
  • Sættet indeholder 86 tommer. (218,5 cm) stolper og hardware nødvendigt for at forbinde stationære endeenheder til skinne
  • Super Erecta Hylder med åbent tråddesign minimerer støvophobning, tillader en fri cirkulation af luft og større synlighed af opbevarede genstande.
Ordreinfo
Et sæt er påkrævet pr. enkelt system. Hylder sælges separat.
Tekniske data
Produkttype Stationær endeenhedssæt
Slutte Ingen
Til brug med (udstyr) Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™ , Super Adjustable™ Top-Track™ opbevaringssystem
Inkluderer 86 tommer. Indlæg og tilslutningshardware
Vægt (engelsk) 11 lb.
Vægt (metrisk) 4.9 kg
Bredde (engelsk) Hylde 18 tommer
Bredde (engelsk) 18 tommer
Bredde (metrisk) hylde 45.7 cm
Bredde (metrisk) 45.7 cm
Materiale Rustfrit stål