Få mere at vide
Metro™ Super Erecta™ Solid reoltilbehør, hyldedeler
Artikelnummer. 15996901
Skift visning
Bredde (engelsk):
14 tommer
24 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (engelsk) Pakningsstørrelse
15996901 24 tommer Hver
15976901 14 tommer Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15996901 Leverandør Metro™ Leverandørnr. DD24FS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    582.00 DKK
    501.78 DKK / Pakke med 1
    Spare 80.22 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 22-03-2027
Hyldeopdelere hjælper med organisering.
  • Rustfrit stål
  • 8 tommer høj
  • Fastgør med fjederclips (medfølger)
Tekniske data
Produkttype Hyldeopdeler til trådhylder
Til brug med (udstyr) Metro™ Super Erecta™ reoler
Højde (engelsk) 8 tommer
Højde (metrisk) 20.3 cm
Bredde (engelsk) 24 tommer
Bredde (metrisk) 61 cm
Materiale Rustfrit stål