Learn More
Metro™ Super Erecta™ Solid hylde, rustfrit stål, autoklaverbar og vognvaskbar
Description
- Helt rustfri konstruktion
- Bestil aluminium opdelte ærmer med rustfri C-ringe til ætsende autoklave- eller vognvaskeapplikationer ved høje temperaturer (13-450-953)
Spécification
Spécification
| Produkttype | Solid hylde |
| Farve | Sølv |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Dimensioner (L x B) | 48 x 24 tommer. (121,9 x 61 cm) |
| Til brug med (udstyr) | Metro Super Erecta Reolsystem |
| Længde (engelsk) | 48 tommer |
| Længde (metrisk) | 121.9 cm |
| Bredde (engelsk) | 24 tommer |
| Bredde (metrisk) | 61 cm |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?