Få mere at vide
Metro™ Super Erecta™ Solid hylde, rustfrit stål, autoklaverbar og vognvaskbar Artikelnummer.: 15966671
Metro™ Super Erecta™ Solid hylde, rustfrit stål, autoklaverbar og vognvaskbar
Artikelnummer. 15966671
24 tommer, 60 tommer., Hver
Bredde (engelsk):
14 tommer
18 tommer
21 tommer
24 tommer
Længde (engelsk):
24 tommer
30 tommer
36 tommer.
42 tommer.
48 tommer
60 tommer.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15966671
Brand: Metro™ 2460NFS
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Hold autoklaveudstyr pænt og på plads. Metro Super Erecta™ Solid Shelf er perfekt til autoklave- og vognvaskeapplikationer.
  • Helt rustfri konstruktion
  • Bestil aluminium opdelte ærmer med rustfri C-ringe til ætsende autoklave- eller vognvaskeapplikationer ved høje temperaturer (13-450-953)
Tekniske data
Produkttype Solid hylde
Farve Sølv
Materiale Rustfrit stål
Autoklaverbar Autoklaverbar
Dimensioner (L x B) 60 x 24 tommer. (152,4 x 61 cm)
Til brug med (udstyr) Metro Super Erecta Reolsystem
Længde (engelsk) 60 tommer.
Længde (metrisk) 152.4 cm
Bredde (engelsk) 24 tommer
Bredde (metrisk) 61 cm
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Metro™ Super Erecta™ Solid hylde, rustfrit stål, autoklaverbar og vognvaskbar >