Få mere at vide
Metro™ Super Erecta™ Solid hylde, rustfrit stål, autoklaverbar og vognvaskbar
Artikelnummer. 15966651
Skift visning
Bredde (engelsk):
14 tommer
18 tommer
21 tommer
24 tommer
Længde (engelsk):
24 tommer
30 tommer
36 tommer.
42 tommer.
48 tommer
60 tommer.
Pakningsstørrelse:
Hver
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (engelsk) Længde (engelsk) unitSize
15966651 24 tommer 30 tommer Hver
15976571 14 tommer 42 tommer. Hver
15946591 18 tommer 30 tommer Hver
15936581 14 tommer 60 tommer. Hver
15926601 18 tommer 42 tommer. Hver
15916611 18 tommer 60 tommer. Hver
15976611 21 tommer 24 tommer Hver
15916631 21 tommer 42 tommer. Hver
15966631 21 tommer 48 tommer Hver
15966661 24 tommer 42 tommer. Hver
15986571 14 tommer 48 tommer Hver
15996561 14 tommer 30 tommer Hver
15966671 24 tommer 60 tommer. Hver
15916661 24 tommer 36 tommer. Hver
15926621 21 tommer 30 tommer Hver
15986561 14 tommer 24 tommer Hver
15936571 14 tommer 36 tommer. Hver
15986591 18 tommer 36 tommer. Hver
15956601 18 tommer 48 tommer Hver
15996661 24 tommer 48 tommer Hver
15906591 18 tommer 24 tommer Hver
15976621 21 tommer 36 tommer. Hver
15946641 21 tommer 60 tommer. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Artikelnummer. 15966651 Leverandør Metro™ Leverandørnr. 2430NFS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2570.00 DKK
    2537.51 DKK / Pakke med 1
    Spare 32.49 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hold autoklaveudstyr pænt og på plads. Metro Super Erecta™ Solid Shelf er perfekt til autoklave- og vognvaskeapplikationer.
  • Helt rustfri konstruktion
  • Bestil aluminium opdelte ærmer med rustfri C-ringe til ætsende autoklave- eller vognvaskeapplikationer ved høje temperaturer (13-450-953)
Tekniske data
Produkttype Solid hylde
Farve Sølv
Materiale Rustfrit stål
Autoklaverbar Autoklaverbar
Dimensioner (L x B) 30 x 24 tommer (76 x 61 cm)
Til brug med (udstyr) Metro Super Erecta Reolsystem
Længde (engelsk) 30 tommer
Længde (metrisk) 76 cm
Bredde (engelsk) 24 tommer
Bredde (metrisk) 61 cm