Få mere at vide
Metro™ Super Erecta™ SiteSelect™ Indlæg
Artikelnummer. 15966751
Skift visning
Materiale:
Rustfrit stål (304)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
15966751 Rustfrit stål (304) Hver
1 options
Artikelnummer. 15966751 Leverandør Metro™ Leverandørnr. 7UPK3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    139.00 DKK
    124.47 DKK / Pakke med 1
    Spare 14.53 DKK
    10% Slukket
Forventet forsendelse: 03-03-2027
Stationære stolper er forsynet med justerbare nivelleringsbolte for at kompensere for ujævne overflader
Stationære stolper er forsynet med justerbare nivelleringsbolte for at kompensere for ujævne overflader. Stolper fås i krom, type 304 rustfrit stål og Metroseal 3 . Metroseal 3 omfatter Microban antimikrobiel produktbeskyttelse og har 12 års garanti mod rust og korrosion. Mobile stolper leveres uden nivelleringsboltenhed til brug med spindelhjul.
  • Rillet på 1 tommer. (2,5 cm) intervaller
  • Stolperne er dobbeltrillede hver 8 in. (20,3 cm) for nem identifikation
Ordreinfo
Højden inkluderer nivelleringsbolt og hætte. Hylder og stolper sælges separat.
Tekniske data
Slutte Metroseal Epoxy 3
Til brug med (udstyr) Metro™ Super Erecta™ trådreolsystem
Højde (engelsk) 27,5 tommer
Højde (metrisk) 69.85 cm
Stil Mobil
Materiale Rustfrit stål (304)