Få mere at vide
Metro™ Super Erecta™ SiteSelect™ Indlæg
Artikelnummer. 15996751
Skift visning
Højde (engelsk):
6,75 tommer.
7.375 tommer.
13,75 tommer.
14,5 tommer
27,5 tommer
27,75 tommer.
28.375 tommer.
33,75 tommer.
34,5''
53,81 tommer.
54,5 tommer.
54,6 tommer.
61,81 tommer.
62 tommer.
62,6 tommer.
73,8 tommer.
74,6 tommer.
86 tommer.
86,63 tommer
86,63 tommer.
96,2 tommer.
96,5 tommer.
Stil:
Mobil
Stationær
Materiale:
Chrome
Krom
Rustfrit stål
Rustfrit stål (304)
Pakningsstørrelse:
Hver
41 product options available for selection
| Artikelnummer. | Højde (engelsk) | Stil | Materiale | Packungsgröße |
|---|---|---|---|---|
| 15996751 | 86,63 tommer. | Stationær | Rustfrit stål (304) | Hver |
| 15926741 | 62,6 tommer. | Stationær | Rustfrit stål (304) | Hver |
| 15926561 | 14,5 tommer | Stationær | Rustfrit stål (304) | Hver |
| 15946561 | 13,75 tommer. | Mobil | Chrome | Hver |
| 15966561 | 13,75 tommer. | Mobil | Rustfrit stål | Hver |
| 15996701 | 54,6 tommer. | Stationær | Chrome | Hver |
| 15966691 | 33,75 tommer. | Mobil | Chrome | Hver |
| 15916741 | 62,6 tommer. | Stationær | Chrome | Hver |
| 15956751 | 6,75 tommer. | Mobil | Chrome | Hver |
| 15976751 | 6,75 tommer. | Mobil | Rustfrit stål | Hver |
| 15986751 | 86,63 tommer | Stationær | Krom | Hver |
| 15916761 | 86,63 tommer. | Mobil | Chrome | Hver |
| 15946761 | 96,5 tommer. | Stationær | Chrome | Hver |
| 15936561 | 14,5 tommer | Stationær | Rustfrit stål | Hver |
| 15916711 | 54,6 tommer. | Stationær | Rustfrit stål | Hver |
| 15906681 | 27,5 tommer | Stationær | Rustfrit stål | Hver |
| 15956691 | 34,5'' | Stationær | Rustfrit stål | Hver |
| 15936741 | 62,6 tommer. | Stationær | Rustfrit stål | Hver |
| 15916751 | 74,6 tommer. | Stationær | Rustfrit stål | Hver |
| 15926711 | 53,81 tommer. | Mobil | Chrome | Hver |
| 15946741 | 61,81 tommer. | Mobil | Chrome | Hver |
| 15916681 | 27,75 tommer. | Mobil | Chrome | Hver |
| 15926751 | 73,8 tommer. | Mobil | Rustfrit stål (304) | Hver |
| 15946691 | 34,5'' | Stationær | Rustfrit stål (304) | Hver |
| 15936761 | 96,2 tommer. | Mobil | Rustfrit stål | Hver |
| 15916561 | 14,5 tommer | Stationær | Chrome | Hver |
| 15936691 | 34,5'' | Stationær | Chrome | Hver |
| 15906751 | 74,6 tommer. | Stationær | Rustfrit stål (304) | Hver |
| 15906761 | 86,63 tommer. | Stationær | Rustfrit stål | Hver |
| 15934851 | 73,8 tommer. | Mobil | Chrome | Hver |
| 15936711 | 53,81 tommer. | Mobil | Rustfrit stål | Hver |
| 15986691 | 33,75 tommer. | Mobil | Rustfrit stål | Hver |
| 15966741 | 61,81 tommer. | Mobil | Rustfrit stål | Hver |
| 15976691 | 33,75 tommer. | Mobil | Rustfrit stål (304) | Hver |
| 15936751 | 73,8 tommer. | Mobil | Rustfrit stål | Hver |
| 15926761 | 86 tommer. | Mobil | Rustfrit stål (304) | Hver |
| 15956741 | 62 tommer. | Mobil | Rustfrit stål (304) | Hver |
| 15906711 | 54,5 tommer. | Stationær | Rustfrit stål (304) | Hver |
| 15996671 | 28.375 tommer. | Stationær | Rustfrit stål (304) | Hver |
| 15946751 | 7.375 tommer. | Stationær | Rustfrit stål (304) | Hver |
| 15926681 | 28.375 tommer. | Mobil | Rustfrit stål (304) | Hver |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 41 options available.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer.
15996751
Lieferant
Metro™
Lieferanten-Nr.
86PK3
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
-
338.00 DKK
319.92 DKK / Pakke med 1
Spare 18.08 DKK
5% Slukket
Forventet forsendelse: 16-03-2027
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Stationære stolper er forsynet med justerbare nivelleringsbolte for at kompensere for ujævne overflader.
- Stolper fås i krom, type 304 rustfrit stål og metroseal 3.
- Metroseal 3 omfatter Microban™ antimikrobiel produktbeskyttelse og har 12 års garanti mod rust og korrosion.
- Mobile stolper leveres uden nivelleringsboltenhed til brug med spindelhjul.
- Rillet på 1 tommer. (2,5 cm) intervaller.
- Stolperne er dobbeltrillede hver 8 in. (20,3 cm) for nem identifikation.
Bestellinformation
Højden inkluderer nivelleringsbolt og hætte. Hylder og stolper sælges separat.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttype | Stationær reolstolpe |
| Materiale | Rustfrit stål (304) |
| Til brug med (udstyr) | Metro Super Erecta Trådreolsystem |
| Højde (engelsk) | 86,63 tommer. |
| Højde (metrisk) | 220 cm |
| Stil | Stationær |
| Slutte | Metroseal Epoxy 3 |
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?